Merck
Passer à
369334
2-Guanidinoethylmercaptosuccinic Acid
≥99% (TLC), carboxypeptidase B-like processing enzyme inhibitor, solid
Synonyme(s) :
2-Guanidinoethylmercaptosuccinic Acid, GEMSA
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
5 mg
Date d'expédition estimée le13 mai 2026DeMerck Life Science BV/SRL
236,00 €
A propos de cet article
Numéro CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
Assay:
≥99% (TLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
236,00 €
Date d'expédition estimée le13 mai 2026Détails
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
2-Guanidinoethylmercaptosuccinic Acid, Potent inhibitor of a carboxypeptidase B-like processing enzyme referred to as enkephalin convertase (Ki = 8.8 nM).
Quality Level
assay
≥99% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(C(CC(=O)O)C(=O)O)CCN=C(N)N
InChI
1S/C7H13N3O4S/c8-7(9)10-1-2-15-4(6(13)14)3-5(11)12/h4H,1-3H2,(H,11,12)(H,13,14)(H4,8,9,10)
InChI key
VKVCLXDFOQQABP-UHFFFAOYSA-N
General description
Potent inhibitor of a carboxypeptidase B-like processing enzyme referred to as enkephalin convertase (Ki = 8.8 nM). Ideal for use in affinity chromatography of the enzyme.
Potent inhibitor of carboxypeptidase B-like processing enzyme referred to as enkephalin convertase (Ki = 8.8 nM). Ideal for use in affinity chromatography of the enzyme.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
Enkephalin convertase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target Ki: 8.8 nM for enkephalin convertase
Other Notes
Bommer, M., et al. 1989. Brain Res. 492, 305.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
444225361555444244
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: soluble
solubility
DMSO: 30 mg/mL, ethanol: 8 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, ethanol: 3 mg/mL
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
369334-5MG04055977191615