| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 250 g | Date d'expédition estimée le10 juillet 2026DeMerck Life Science BV/SRL | 287,00 € |
A propos de cet article
Quality Segment
form
liquid
General description
Packaging
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Cet article | ||
|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mercury
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
7439-97-6
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| 1044031000 | 04022536051277 |
| 1044030250 | 04022536051260 |