Merck
Passer à
1.01697
Endonucléase Benzonase®
EMPROVE® EXPERT
Synonyme(s) :
Endonucléase from Serratia marcescens
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
500 kU
Date d'expédition estimée le03 juillet 2026DeMerck Life Science BV/SRL
2 300,00 €
5000 kU
Date d'expédition estimée le25 mai 2026DeMerck Life Science BV/SRL
14 000,00 €
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Numéro CE :
2 300,00 €
Date d'expédition estimée le03 juillet 2026Détails
Demander une commande groupéeDemander un échantillon
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
Serratia marcescens
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
description
suitable for biopharmaceutical production EMPROVE® bio
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
≥99% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
concentration
≥250 units/μL
pH
8.0 (25 °C in H2O)
application(s)
pharma/biopharma processes
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
L'endonucléase Benzonase® se comporte comme une endonucléase non spécifique : elle dégrade l'ADN et l'ARN en petits fragments de 3 à 5 paires de bases (< 6 kDa) sans préférence de bases. C'est l'outil idéal pour éliminer les acides nucléiques lors de la fabrication de vaccins et de vecteurs viraux tout en respectant les exigences règlementaires. L'utilisation de l'endonucléase Benzonase® présente aussi plusieurs avantages : augmentation du rendement de purification virale, prévention du colmatage des dispositifs de filtration et de chromatographie en aval, diminution de la viscosité du flux d'alimentation.
L'endonucléase Benzonase® est LA solution intelligente qui permet d'éliminer l'ADN lors de la production de vaccins et de vecteurs viraux, et son utilité est démontrée depuis plus de 30 ans. Conciliant efficacité et conformité règlementaire, elle assure la fiabilité et la qualité de la fabrication dans le respect des bonnes pratiques de fabrication (BPF ICH Q7). La documentation complète fournie avec les dossiers Emprove® et la mise à disposition du DMF (Drug Master File) de type II de la FDA vous aident à soumettre le processus de fabrication de votre vaccin auprès des autorités.
Notre offre SAFC® de produits de haute qualité pour les procédés biopharmaceutiques est soumise à des procédures de contrôle qualité strictes et est produite conformément aux exigences MQ-500 définies par le programme M-Clarity.
Programme M-Clarity
Dans le cadre de notre programme EMPROVE®, nos matières premières sont proposées avec des Dossiers EMPROVE® qui fournissent une documentation complète et actualisée pour vous aider à relever les défis réglementaires, à gérer les risques et à améliorer vos procédés de fabrication.
Notre offre complète de produits chimiques pour les procédés downstream fournit non seulement aux fabricants biopharmaceutiques des matières premières de haute qualité pour la production de thérapies classiques et nouvelles, mais les aide également à accéder plus rapidement au marché et à simplifier les défis liés à la réglementation. Des produits non conformes aux GMP pour les applications à faible risque aux produits conformes aux GMP de l'IPEC-PQG pour les applications à plus haut risque, nous disposons de produits couvrant tous vos besoins en matière de fabrication.
Application
Pour l'élimination des acides nucléiques présents dans les échantillons protéiques.
Biochem/physiol Actions
Digère l′ADN et l′ARN endogènes ou dénaturés par voie thermique.
Analysis Note
Aspect (description) : limpide
Aspect (couleur) : incolore
Activité (ADN ; pH 8,0 ; 30 min ; 37 °C) : ≥ 250 U/µl
Activité spéc. (calcul sur protéines) : ≥ 1,1E+06 U/mg
Identité (électrophorèse) : test réussi
Pureté (calcul sur protéines) : ≥ 99,0 %
Protéases : non détectables
Dénombrement des colonies (bactéries aérobies) : <10 UFC dans 100 000 U
Dénombrement des colonies (levures et moisissures) : <10 UFC dans 100 000 U
Endotoxines (dosage au lysat d'amébocytes de limule) : <0,25 EU dans 1 000 U
Legal Information
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
1.01654E101471205-M
assay
≥99% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
>90% (SDS-PAGE)
pH
8.0 (25 °C in H2O)
pH
8.0 (25 °C in water)
pH
-
pH
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
concentration
≥250 units/μL
concentration
≥250 units/μL
concentration
≥250 units/μL
concentration
≥250 units/μL
biological source
Serratia marcescens
biological source
Serratia marcescens
biological source
Serratia marcescens
biological source
Serratia marcescens
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Restez en conformité avec les BPF grâce au programme Emprove®.
Accélérer la qualification, maintenir la conformité et gagner du temps avec Emprove® Dossiers.
Télécharger les Dossiers
Note: you will be brought to EmproveSuite.com. Your username and password are separate from SigmaAldrich.com and may differ.
Inscrivez-vous gratuitement et accédez à Emprove® Dossiers en quelques minutes. Mettez votre abonnement à niveau pour débloquer un contenu avancé et personnalisé dans la Emprove® Suite
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Visitez la page d'aide du programme Emprove®..