Changer de vue
| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 200,00 € |
A propos de cet article
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41100000
Joint:
joint: ST/NS24/40
Packaging:
pkg of 1 ea
200,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderjoint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware P140010M
capacity
10 mL , 10 mL
fitting
GL 14
General description
A connection of 8 mm O.D. is sealed on the inner joint for connection to an inner gas. With a fritted disc of coarse or medium porosity to support resin. Top of the vessel has GL thread and a PTFE lined screw cap. PTFE stopcock has a 2 mm bore with the arm being 8 mm O.D.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| capacity 10 mL , 10 mL | capacity 100 mL , 100 mL | capacity 50 mL , 50 mL | capacity 25 mL , 25 mL |
| manufacturer/tradename Synthware P140010M | manufacturer/tradename Synthware P140100M | manufacturer/tradename Synthware P140050M | manufacturer/tradename Synthware P140025M |
| joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| fitting GL 14 | fitting GL 25 | fitting GL 25 | fitting GL 25 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ peptide synthesis vessel with fritted disc, T-bore PTFE stopcock and vacuum take-off
Déjà en possession de ce produit ?
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| SYNP140010M-1EA | 04061832187853 |