Merck
Passer à
SYNF687500A
Synthware Sure-Grip separatory funnel
500 mL, stopper size #27
Synonyme(s) :
Synthware F687500A
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
1 ea
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
151,00 €
A propos de cet article
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121809
Packaging:
pkg of 1 ea
151,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F687500A
capacity
500 mL , 500 mL
General description
Globe shaped separatory funnel with a long stopper neck and straight section between the funnel body and stopcock, which provides a secure grip while shaking and also aids in clamping. Available with PTFE stopcocks. Supplied complete with one listed size PTFE or glass stopper.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SYNF477500ASYNF68272LSYNF477500
capacity
500 mL , 500 mL
capacity
500 mL , 500 mL
capacity
2000 mL , 2000 mL
capacity
500 mL , 500 mL
manufacturer/tradename
Synthware F687500A
manufacturer/tradename
Synthware F477500A
manufacturer/tradename
Synthware F68272L
manufacturer/tradename
Synthware F477500
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
SYNF687500A-1EA04061832208787