Merck
Passer à
SYNF479250
Synthware Squibb-style separatory funnel with PTFE stopcock and PTFE stopper
250 mL, top joint: ST/NS 19/22
Synonyme(s) :
Synthware F479250, glass separatory funnel
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
1 ea
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
138,00 €
A propos de cet article
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121809
Joint:
joint: ST/NS top19/22
Packaging:
pkg of 1 ea
138,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
joint
joint: ST/NS top19/22
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F479250
capacity
250 mL , 250 mL
General description
Supplied with a Glass or PTFE stopper
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SYNF479250ASYNF474250SYNF472925
manufacturer/tradename
Synthware F479250
manufacturer/tradename
Synthware F479250A
manufacturer/tradename
Synthware F474250
manufacturer/tradename
Synthware F472925
capacity
250 mL , 250 mL
capacity
250 mL , 250 mL
capacity
250 mL , 250 mL
capacity
250 mL , 250 mL
joint
joint: ST/NS top19/22
joint
joint: ST/NS top19/22
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top29/42
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
SYNF479250-1EA04061832194806