Merck
Passer à
GF39991663
Nickel
crucible, cylindrical, length 1 pcs, outside diameter 21mm
Synonyme(s) :
NI008605
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
1 ea
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
170,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
Ni
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.69
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
11101706
MDL number:
eCl@ss:
38190701
170,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
packaging
pkg of 1
manufacturer/tradename
Goodfellow 399-916-63
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
GF75117427GF21869130GF04598859
Nickel crucible, cylindrical, length 1 pcs, outside diameter 21mm
GF39991663
Nickel
Nickel crucible, cylindrical, length 1 pcs, outside diameter 33mm
GF75117427
Nickel
Nickel crucible, cylindrical, length 1 pcs, outside diameter 33mm
GF21869130
Nickel
Nickel crucible, cylindrical, length 1 pcs, outside diameter 27mm
GF04598859
Nickel
manufacturer/tradename
Goodfellow 399-916-63
manufacturer/tradename
Goodfellow 751-174-27
manufacturer/tradename
Goodfellow 218-691-30
manufacturer/tradename
Goodfellow 045-988-59
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
packaging
pkg of 1
packaging
pkg of 1
packaging
pkg of 1
packaging
pkg of 1
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
7440-02-0
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
GF39991663-1EA04061821127150