Merck
1.02781
Supelco
2-プロパノール
≥99.9% (GC), suitable for LC/MS, suitable for ASTM® 7979, EPA 8327, ASTM® 7968, LiChrosolv®
別名:
sec-プロピルアルコール, IPA, イソプロパノール, イソプロピルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 L
¥7,970
¥7,970
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 L
¥7,970
About This Item
化学式:
(CH3)2CHOH
CAS番号:
分子量:
60.10
Beilstein:
635639
MDL番号:
UNSPSCコード:
51471904
EC Index Number:
200-661-7
NACRES:
NA.03
アッセイ:
≥99.9% (GC)
テクニック:
LC/MS: suitable
bp:
82 °C (lit.)
蒸気圧:
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
¥7,970
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
製品名
2-プロパノール, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
認証
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 8327
品質水準
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
製品種目
LiChrosolv®
アッセイ
≥99.9% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
テクニック
LC/MS: suitable
不純物
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
≤10 ppb Al (Aluminium)
≤10 ppb Ca (Calcium)
≤10 ppb Fe (Iron)
≤10 ppb Mg (Magnesium)
≤150 ppb Na (Sodium)
≤5 ppb Any further metal (ICP-MS)
≤5 ppb K (Potassium)
蒸発残留物質
≤2.0 mg/L
APHA: ≤10
透過率
220 nm, ≥80% (Checking after purging with N2)
230 nm, ≥90% (Checking after purging with N2)
250 nm, ≥99% (Checking after purging with N2)
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
転移温度
flash point 12 °C
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 2.0 mg/l
Color: ≤ 10 Hazen
Water: ≤ 0.05 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Gradient grade (at 235 nm): ≤ 1.0 mAU
Gradient grade (at 254 nm): ≤ 1.0 mAU
Fluorescence (as quinine at 254 nm): ≤ 1.0 ppb
Fluorescence (as quinine at 365 nm): ≤ 0.5 ppb
Transmission (Checking after purging with N₂ (at 220 nm)): ≥ 80 %
Transmission (Checking after purging with N₂ (at 230 nm)): ≥ 90 %
Transmission (Checking after purging with N₂ (from 250 nm)): ≥ 99 %
Al (Aluminium): ≤ 10 ppb
Ca (Calcium): ≤ 10 ppb
Fe (Iron): ≤ 10 ppb
K (Potassium): ≤ 5 ppb
Mg (Magnesium): ≤ 10 ppb
Na (Sodium): ≤ 150 ppb
Any further metal (ICP-MS): ≤ 5 ppb
Suitable for LC-MS; Intensity of background mass peak based on reserpine(APCI/ESI positive): ≤ 10 ppb
Suitable for LC-MS; Intensity of background mass peak based on reserpine(APCI/ESI negative): ≤ 20 ppb
Filtered by 0.2 µm filter.
その他情報
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
資料
Determination of plasma protein binding using a SupelTM C18 pin device based BioSPME method for efficient sample preparation, along with a comparison to the equilibrium dialysis method.
Learn about Supel™ BioSPME C18 96-pin tool to prepare a clean sample with minimal matrix effects for an LC-MS/MS analysis from human plasma and its comparison with acetonitrile-based precipitation.
A complete reversed phase HPLC-ELSD workflow, including sample preparation for the analysis of Polysorbate 80 in a monoclonal antibody formulation.
The application note describes a comparative analysis of plasma protein binding results for free/bound drugs using two different sample extraction steps, with and without agitation.
すべて表示
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
質問
1–3/3 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. What does "Hypergrade LC-MS grade" mean?
    1 回答
    1. Hypergrade is a grade of this product. LiChrosolv® hypergrade is accurately tested for LC-MS suitability and meets all the requirements of modern LC-MS ionization methods (ESI/APCI - positive and negative mode). Thanks to their low level of ionic background and low ion suppression, LiChrosolv® hypergrade solvents provide high reproducibility and high ionization efficiency. The packaging material has been improved to meet LC-MS quality requirements perfectly.