安全性情報
AL11480
Sigma-Aldrich
DMT-locA(bz) Phosphoramidite
configured for PerkinElmer
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥20,900
¥20,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥20,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H52N7O8P
CAS番号:
分子量:
885.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NA.51
¥20,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥98.0% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
フォーム
powder
不純物
≤3 wt. % Residual Solvent Content
<0.4% Water Content (Karl Fischer)
<0.5% Single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
white to off-white
溶解性
soluble, clear, colorless
Absorption
<0.1 in acetonitrile at 0.2 M
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
configured for PerkinElmer
保管温度
−20°C
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
AL11480-1G:4548173361543
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)