表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
5 mg | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥41,700 |
10 mg | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥71,700 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C27H43Li3N7O17P3S · xH2O
CAS番号:
分子量:
883.48 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
Assay:
≥85%
assay
≥85%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].O.CCCCCC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C27H46N7O17P3S.3Li.H2O/c1-4-5-6-7-18(36)55-11-10-29-17(35)8-9-30-25(39)22(38)27(2,3)13-48-54(45,46)51-53(43,44)47-12-16-21(50-52(40,41)42)20(37)26(49-16)34-15-33-19-23(28)31-14-32-24(19)34;;;;/h14-16,20-22,26,37-38H,4-13H2,1-3H3,(H,29,35)(H,30,39)(H,43,44)(H,45,46)(H2,28,31,32)(H2,40,41,42);;;;1H2/q;3*+1;/p-3/t16-,20-,21-,22+,26-;;;;/m1..../s1
InChI key
YMMJFYLVSRICJX-ZTADYLHKSA-K
Application
ヘキサノイル補酵素Aトリリチウム塩水和物は、液体クロマトグラフィータンデム質量分析(LC-MS/MS)用の標準品として使用される場合があります。
Biochem/physiol Actions
コエンザイムAはアシル基キャリア、すなわちアセチル-CoAとして機能します。 ヘキサノイルCoAは、脂肪酸酸化、脂質生合成、およびセラミド形成に関与しています。グレリンO-アシルトランスフェラーゼ(GOAT)は、アシル供与体としてn-オクタノイル-CoAよりもn-ヘキサノイル-CoAを優先します。ヘキサノイルCoAは、ポリケチド生合成用のスターター単位としても役立ちます。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥85% | assay ≥90% (HPLC) | assay ~90% (HPLC) | assay ≥85% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)