The UPS FASTA file is accessible from the link below:
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/protein-biology/protein-mass-spectrometry/ups1-and-ups2-proteomic
サイズを選択してください
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 1 set | カートの在庫状況を確認する | ¥167,000 | |
| 5 x 1 set | カートの在庫状況を確認する | ¥559,000 |
この商品について
biological source
human
Quality Segment
form
ready-to-use solution
quality
Protein Mass Spectrometry Calibration Standard
concentration
10.6 μg/ampule protein
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Proteomics Dynamic Range Standard Setは、すべてのイオン断片化を用いるOrbitrap Analyzerでダイナミックレンジユニバーサルタンパク質標準品を定量するために使用されています。[2]LC-MS(液体クロマトグラフィー質量分析)/MS分析で、タンパク質の強度ベースの絶対定量(iBAQ)の標準品として使用されています。[1]
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| biological source human | biological source - | biological source - | biological source - |
| concentration 10.6 μg/ampule protein | concentration - | concentration - | concentration - |
| form ready-to-use solution | form ready-to-use solution | form ready-to-use solution | form ready-to-use solution |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
キットの構成要素は別途購入可能です。
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 1
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
資料
High-throughput proteomics advances with improved analysis methods and mass spectrometry.
関連コンテンツ
Standardize research with Universal and Dynamic Proteomics Standards, complex and well-characterized reference standards for mass spectrometry.
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| UPS2-1SET | 04061837410345 |
| UPS2-5X1SET | 04061837410352 |
-
Regarding SKU# UPS2, can you please send me FASTA file of 48 proteins in UPS2 product? thanks you
1 回答-