製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CS(=O)(=O)NC(=O)c1cc(Oc2ccc(cc2Cl)C(F)(F)F)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C15H10ClF3N2O6S/c1-28(25,26)20-14(22)10-7-9(3-4-12(10)21(23)24)27-13-5-2-8(6-11(13)16)15(17,18)19/h2-7H,1H3,(H,20,22)
InChI Key
BGZZWXTVIYUUEY-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
46325-100MG-R:
46325-VAR-R:
46325-BULK-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック