安全性情報
4466004
Sigma-Aldrich
CYP450 Extended Panel - Starter Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥519,000
¥519,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥519,000
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.24
¥519,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
テクニック
LC/MS: suitable
詳細
The SCIEX iChemistry® CYP450 Peptide Standards Extended Panel Human Induction Starter Kit provides a complete package for the analysis of seven human CYP450 isoforms (1A2, 2B6, 2C9, 2C19, 2E1, 3A4, 3A5) using MRM analysis. The kit contains a detailed protocol, instrument data acquisition methods, processing methods, LC column, stable isotope-labeled synthetic peptide standards, trypsin, and all buffers and reagents for 100 assays.
アナリシスノート
To view the Protocol for the CYP450 Protein Assay - Human Induction Kit Extended Panel, please visit this Protocol link.
A Technical Note on the use of the CYP450 Protein Assay - Human Induction Kit Extended Panel is available at this Tech Note link.
法的情報
iChemistry is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)