¥171,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
おすすめの製品
詳細
The P450 Human Induction 100 Assay Kit provides a complete protocol, instrument data acquisition methods, processing methods and stable isotope labeled synthetic peptide standards for the analysis of four human CYP450 isoforms (1A2, 2B6, 3A4, and 3A5) for induction studies using LC/MS/MS. Kit contains enough reagents for 100 assays. Must order Trypsin TPCK (500 μg) and Peptide C18 Column separately.
アナリシスノート
To view the Protocol for the CYP450 Protein Assay - Human Induction Kit, please visit this Protocol link.
To view the Quick Reference Card for the CYP450 Protein Assay - Human Induction Kit, please visit this Quick Reference Card link.
A Technical Note on the use of the CYP450 Protein Assay - Human Induction Kit is available at this Tech Note link.
To view the Quick Reference Card for the CYP450 Protein Assay - Human Induction Kit, please visit this Quick Reference Card link.
A Technical Note on the use of the CYP450 Protein Assay - Human Induction Kit is available at this Tech Note link.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック