Merck
A211150
Sigma-Aldrich
DMT-2'O-メチル-rA(bz) ホスホロアミダイト
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®), configured for ABI
別名:
DMT-2′-O-Me-rA(bz)アミダイト, N-ベンゾイル-5′-O-[ビス(4-メトキシフェニル)フェニルメチル]-2′-O-メチルアデノシン, 3′-[2-シアノエチルN,N-ビス(1-メチルエチル)ホスホロアミダイト]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H54N7O8P
CAS番号:
分子量:
887.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
non-animal source (no BSE/TSE risk)
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
形状
powder
テクニック
oligo synthesis: suitable
不純物
≤0.1% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
≤0.3% mA2 (reversed phase HPLC, Hydrolysate)
≤0.3% mA3 (reversed phase HPLC, DMT-rA(bz)me)
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤1.0% mA1 (reversed phase HPLC, DMT-rA(bz)me-DMT)
≤3% residual Solvent content
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
configured for ABI
核酸プロファイル
base: adenosine
base protecting group: benzoyl
2' protecting group: methyl
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CO[C@@H]1[C@H](OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccc(OC)cc3)c4ccc(OC)cc4)O[C@H]1n5cnc6c(NC(=O)c7ccccc7)ncnc56
InChI
1S/C48H54N7O8P/c1-32(2)55(33(3)4)64(61-28-14-27-49)63-42-40(62-47(43(42)59-7)54-31-52-41-44(50-30-51-45(41)54)53-46(56)34-15-10-8-11-16-34)29-60-48(35-17-12-9-13-18-35,36-19-23-38(57-5)24-20-36)37-21-25-39(58-6)26-22-37/h8-13,15-26,30-33,40,42-43,47H,14,28-29H2,1-7H3,(H,50,51,53,56)/t40-,42-,43-,47-,64?/m1/s1
InChI Key
AZCGOTUYEPXHMJ-PSVHYZMASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
DMT-2′O-メチル-rA(bz)ホスホロアミダイトは、メチルアミンなどの脂肪族アミンの適用に基づく迅速な脱保護スキームに適合する2′O-メチルRNAモノマーです。 最近のホスホロアミダイトを介した合成によって、2′O-メチルRNAオリゴヌクレオチドを常に高収量で調製できるようになりました。高品質なRNAホスホロアミダイトは、低い失敗率、合成産物の高い生物学的活性、および良好な費用対効果を得るために重要です。 2′O-メチルRNAは、相補的なDNAまたはRNAと結合する優れたハイブリダイゼーション特性ならびに天然の核酸と比較して酵素分解に対する安定性が高いことを特徴とする核酸アナログです。
アプリケーション
DMT-2′O-メチル-rA(bz) ホスホロアミダイトを含む2′O-メチルRNAヌクレオシドは、ヌクレアーゼ耐性を付与するために、in-vivoまたはin-vitroで使用するRNAまたはDNAを用いた核酸プローブに有利に組み込むことができます。2′O-メチルRNAの特性のユニークな組み合わせは以下の分野で幅広く使用されています:
  • 診断用プローブ
  • アプタマーおよびリボザイム開発
  • 混合2′O-メチル-RNA/DNAアンチセンス分子(a)
法的情報
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
A211105-01:
A211150-5G:4548174013717
A211110-01:4548173274966
A211150-10G:4548173983004
A211150-2G:
試験成績書(COA)