アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D +54 to +70°, c = 0.5 in methanol
色
white to tan
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL (warmed)
オーガナイザー
Bristol-Myers Squibb
Sanofi Aventis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.COC(=O)[C@@H](N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl
InChI
1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t15-;/m0./s1
InChI Key
FDEODCTUSIWGLK-RSAXXLAASA-N
遺伝子情報
human ... P2RY12(64805)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0004-50MG:
SML0004-BULK:
SML0004-10MG:
SML0004-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Surface receptors for extracellular nucleotides are called P2 receptors. Learn more about P2Y G protein-coupled receptors, GPCRs, and ionotropic P2 receptors (P2X ligand-gated ion channels, LGICs).