溶解性
H2O: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
オーガナイザー
Novartis
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1.CC(C)(C)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/2C12H19NO3.H2O4S/c2*1-12(2,3)13-7-11(16)8-4-9(14)6-10(15)5-8;1-5(2,3)4/h2*4-6,11,13-16H,7H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
KFVSLSTULZVNPG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
調製ノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Cardio-vascular system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
T2528-5G:
T2528-BULK:
T2528-1G:
T2528-VAR:
試験成績書(COA)