Merck
1.03649
Supelco
酢酸エチル
hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
別名:
EtOAc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOC2H5
CAS番号:
分子量:
88.11
Beilstein:
506104
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
EC Index Number:
205-500-4
NACRES:
NA.03
アッセイ:
≥99.8% (GC)
テクニック:
LC/MS: suitable
bp:
76.5-77.5 °C (lit.)
蒸気圧:
73 mmHg ( 20 °C)
蒸気密度
3 (20 °C, vs air)
品質水準
蒸気圧
73 mmHg ( 20 °C)
製品種目
LiChrosolv®
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
テクニック
LC/MS: suitable
不純物
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
≤10 ppb Al (Aluminium)
≤10 ppb Ca (Calcium)
≤10 ppb Fe (Iron)
≤10 ppb Mg (Magnesium)
≤5 ppb K (Potassium)
≤50 ppb Na (Sodium)
蒸発残留物質
≤2.0 mg/L
透過率
260 nm, ≥50%
265 nm, ≥80%
270 nm, ≥98%
屈折率
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
転移温度
flash point -4 °C
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI Key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The product is a high purity solvent that ensures baseline stability, lowest impurity levels and high UV transmittance in LC-MS applications.
アプリケーション
Intended for HPLC or LC-MS, either as an extraction solvent or as a mobile phase.
特徴および利点
  • no ghost peaks
  • full reproducibility
  • extends the lifetime of columns
  • optimized and tested for LC-MS applications
  • minimal background ion suppression
  • reduced risk of contamination
  • less exposure to hazardous chemicals
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99.8 %
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 2.0 mg/l
Water: ≤ 0.05 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Al (Aluminium): ≤ 10 ppb
Ca (Calcium): ≤ 10 ppb
Fe (Iron): ≤ 10 ppb
K (Potassium): ≤ 5 ppb
Mg (Magnesium): ≤ 10 ppb
Na (Sodium): ≤ 50 ppb
Transmission (at 260 nm): ≥ 50 %
Transmission (at 265 nm): ≥ 80 %
Transmission (from 270 nm): ≥ 98 %
Suitable for LC-MS; Intensity of background mass peak based on reserpine(APCI/ESI positive): ≤ 2 ppb
Suitable for LC-MS; Intensity of background mass peak based on reserpine(APCI/ESI negative): ≤ 20 ppb
Filtered by 0.2 μm filter.
その他情報
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法的情報
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
24.8 °F
引火点(℃)
-4 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体