表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 kit | カートの在庫状況を確認する | ¥58,700 |
この商品について
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12352200
General description
トリプシンプロファイルIGDキットは、最高100個の切り出したタンパクスポットについて、迅速で効率的で完璧なトリプシンゲル内消化を可能にします。消化されたタンパクはそのままMALDI-MS(マトリックス支援レーザー脱離イオン化法-質量分析)で分析でき、さらなる調製は不要です。トリプシンプロファイルIGDキットにはProteomics Grade Trypsinが含まれているため、MALDIスペクトルで観察したところ、配列のcoverageが高く、不明瞭な自己分解性のピークは減少していました。
トリプシンは、リジンのε-アミノ基の還元的メチル化を介して化学的に修飾され、自己分解を減らし自己分解フラグメントを視床化します。さらに、残存するキモトリプシン活性を除去するために投与されたTPCK(トシルフェニルアラニルクロロメチルケトン)であり、その後さらにアフィニティークロマトグラフィーにより精製され、プロテオミクス研究に適した高純度のトリプシンを生成します。
トリプシンは、リジンのε-アミノ基の還元的メチル化を介して化学的に修飾され、自己分解を減らし自己分解フラグメントを視床化します。さらに、残存するキモトリプシン活性を除去するために投与されたTPCK(トシルフェニルアラニルクロロメチルケトン)であり、その後さらにアフィニティークロマトグラフィーにより精製され、プロテオミクス研究に適した高純度のトリプシンを生成します。
Application
トリプシンプロファイルIGDキットは、LC-MS(液体クロマトグラフィー-質量分析)/MSおよびMALDI-TOF MS(マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析)分析のゲル内消化に使用されています。[1]
Features and Benefits
- 他のゲル内消化キットより速く脱色が行えます。
- 対象のタンパク質/ペプチドを脱色、消化、抽出するのに必要な試薬が全て含まれています。
- Coomassie、 SYPRO™ Orange、 SYPRO Ruby、および ProteoSilver™で染色されたゲルに使用できます。
- 得られるサンプルはそのままMALDI-MS または HPLC-MSで分析できます。
Legal Information
ProteoSilver is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SYPRO is a trademark of Thermo-Fisher Scientific, Inc.
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| usage kit sufficient for ≤100 applications | usage - | usage - | usage - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
- Destaining Solution Reconstituted to 75
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
wgk
WGK 2
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan