蒸気密度
3.9 (vs air)
蒸気圧
97.5 mmHg ( 20 °C)
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
不純物
≤0.05% water
屈折率
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (20 °C, 1 g/L)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
λ
1 cm path, H2O reference
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.9
λ: 270 nm Amax: 0.1
λ: 280 nm Amax: 0.08
λ: 290 nm Amax: 0.07
λ: 300 nm Amax: 0.06
λ: 320 nm Amax: 0.05
適合性
corresponds to standard for RP gradient test
SMILES記法
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI Key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Preparation of TFA reagent for the estimation of serum vitamin A.
- To compose the binary solvent system for the isolation of large denatured peptides by reverse phase high performance liquid chromatography.
- A mobile-phase additive for liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) analysis.
- Preparation of artemisinin under optimized reaction conditions.
包装
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
91707-10X1ML:
91707-1EA:
91707-250ML:
91707-500ML:
91707-VAR:
91707-BULK:
91707-1ML:
試験成績書(COA)