Merck
T11100P
Sigma-Aldrich
DMT-dT Pharmadite®
別名:
DMT-dT ホスホロアミダイト
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
6 X 5 G
¥177,000
¥177,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
6 X 5 G
¥177,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H49N4O8P
CAS番号:
分子量:
744.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
¥177,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
non-animal source (no BSE/TSE risk)
品質水準
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99.5% (reversed phase HPLC)
>99.5% (31P-NMR)
フォーム
powder or granules
テクニック
oligo synthesis: suitable
不純物
>= 170ppm, none detected (S/N <2.5)
≤0.1% P(III) 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.1% single unspecified Imprity (reversed phase HPLC)
≤0.3% dT2 (reversed phase HPLC, DMT-dT cyanoethyl-H-posphonate)
≤0.3% dT3 (reversed phase HPLC, DMT-dT phosphoramidate)
≤0.30 wt. % water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(V) -25-99ppm (31P-NMR)
≤3.0 wt. % residual solvent content
white to off-white
溶解性
soluble, clear
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
核酸プロファイル
base: deoxythymidine
base protecting group: none
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=C(C)C(=O)NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C40H49N4O8P/c1-27(2)44(28(3)4)53(50-23-11-22-41)52-35-24-37(43-25-29(5)38(45)42-39(43)46)51-36(35)26-49-40(30-12-9-8-10-13-30,31-14-18-33(47-6)19-15-31)32-16-20-34(48-7)21-17-32/h8-10,12-21,25,27-28,35-37H,11,23-24,26H2,1-7H3,(H,42,45,46)/t35-,36+,37+,53?/m0/s1
InChI Key
UNOTXUFIWPRZJX-CEXSRUIHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
DMT-dT Pharmadite® is a Pharmadite® product line that represents a new class of standard protected DNA phosphoramidites designed with highly controlled impurity profiles and exceptional overall purity.Pharmadite phosphoramidites are characterized by their exceptional purity and well-defined impurity profile. In particular, they are essentially free fromcontaminants that interfere in coupling reactions, such as other nucleosidic or non-nucleosidic phosphoramidites (P(III)-contaminants). All remainingimpurities in Pharmadite phosphopramidites, if present, are identified, characterized, and quantified. The impact of any such defined impurities on the synthesis of oligonucleotides is well understood and has been shown to be insignificant.
法的情報
Pharmadite is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
T111P00-00:
T11100P-6X5G:
T111P00-C:
T11100P-C:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)