product name
アセトニトリル, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
認証
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 8327
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
品質水準
法規制遵守
suitable for FDA C-010.02
蒸気密度
1.41 (vs air)
蒸気圧
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
製品種目
LiChrosolv®
アッセイ
≥99.9% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
524 °C
973 °F
expl. lim.
16 %
テクニック
LC/MS: suitable
不純物
≤0.0001 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
≤10 ppb Al (Aluminium)
≤10 ppb Ca (Calcium)
≤10 ppb Fe (Iron)
≤10 ppb Mg (Magnesium)
≤5 ppb Any further metal (ICP-MS)
≤5 ppb K (Potassium)
≤50 ppb Na (Sodium)
蒸発残留物質
≤1.0 mg/L
色
APHA: ≤10
透過率
191 nm, ≥25%
195 nm, ≥85%
200 nm, ≥96%
215 nm, ≥98%
230 nm, ≥99%
屈折率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
SMILES記法
CC#N
転移温度
flash point 2 °C
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Of the mobile phase in fast LC-MS quantification of illudane glycosides and analogs in bracken ferns.
- In the elution mixture to extract (fluoro)quinolone antibiotic compounds from the SDB-RPS extraction cartridge.
調製ノート
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
JP11000291000:
1000299031:
1000290000:
1000294000:
100029-BULK:
1000299030:
1000299010:
1000292508:
1000299187:
1000292500:4548174002902
1000299185:
1000291000:4548174002896
1000298891:
1000294008:
試験成績書(COA)
資料
Discover an innovative LC-MS/MS method for amino acid analysis using the Supel™ Carbon LC column with excellent retention and fast run times.
The article describes the use of difluoroacetic acid (DFA) as an effective alternative to acid modifiers, formic acid (FA) and trifluoroacetic acid (TFA) in the LC-UV/MS analysis of proteins.
HPTLC-MS was used to analyze stevioside and rebaudioside in artificial sweeteners, stevia plants, cola and isotonic drinks with a minimum of sample preparation.
HPTLC-MSを使用して、最小限のサンプル前処理で、人工甘味料、ステビア植物、コーラ、アイソトニック飲料に含まれるステビオシドとレバウディオサイドを分析しました。
プロトコル
Thin layer chromatography coupled with mass spectrometry does not require substantial sample preparation. Energy drinks can be applied without dilution directly onto the TLC plate.
Straightforward HPTLC-MS analysis of lactose in dairy products (milk or yoghurt) using only protein crash, centrifugation and dilution as sample preparation.
HPTLC–MS analysis of quinine in tonic water and caffeine in coffee and cola drinks.