安全性情報
4374321
Sigma-Aldrich
iTRAQ® Reagent Application Kit - Protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.24
製品4374321は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
Contains sufficient reaction solutions, test mixture and iTRAQ® Reagents 114, 115, 116 and 117 (for 25 μg protein) to label 10 duplex, 6 three-plex or 5 four-plex experiments.
アプリケーション
This iTRAQ application kit for protein provides iTRAQ reagents and protocol to label protein prior to digestion. This iChemistry kit can be used in workflows that include SDS-PAGE separation and in-gel protein digestion, followed by LC/MS/MS analysis. Trypsin is sold separately.
アナリシスノート
To view the Protocol for the iTRAQ Reagents 4-plex Application Kit - Protein, please visit this Protocol link.
To view the Chemistry Quick Reference Card for the iTRAQ Reagents, please visit this Chemistry Quick Reference Card link.
法的情報
iTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Oded Kleifeld et al.
Nature protocols, 6(10), 1578-1611 (2011-10-01)
Analysis of the sequence and nature of protein N termini has many applications. Defining the termini of proteins for proteome annotation in the Human Proteome Project is of increasing importance. Terminomics analysis of protease cleavage sites in degradomics for substrate
Yiping Huang et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 11(12), 2367-2379 (2012-06-08)
Cisplatin chemoresistance is a clinical problem that leads to treatment failure in various human epithelial cancers. Members of tumor protein (TP) p53 family play various critical roles in the multiple molecular mechanisms underlying the chemoresistance of tumor cells. However, the