Merck
G7017
Sigma-Aldrich
β-グルクロニダーゼ from Helix pomatia
Type HP-2, aqueous solution, ≥100,000 units/mL
別名:
β-D-グルクロニドグルクロノソヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
Helix pomatia
タイプ
Type HP-2
形状
aqueous solution
比活性
≥100,000 units/mL
secondary activity
≤7,500 units/mL sulfatase
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
β-グルクロニダーゼH-2型、リンゴマイマイ(Helix pomatia)由来は、エスカルゴの消化液由来酵素の粗溶液です。β-グルクロニダーゼ、軟体動物由来の多くはスルファターゼ活性を有します。いずれの活性も、毒性分析やバイオマーカー解析のための代謝産物の加水分解に有用です。メルクのβ-グルクロニダーゼ製品群およびこれらの使用に関する詳細については、薬物代謝産物分析に関するメルクのページをご覧ください。
アプリケーション
  • バイオマーカーや毒性の研究を目的とした、グルクロニド結合化合物の分解によるLC/MS用サンプルの調製。
  • バイカレインの調製などを目的とした、グルクロニド結合の除去。
様々な酵素の性能を比較した新しい技術論文
より多くの学びを
由来が異なる酵素を用いた様々な薬剤クラスの加水分解を最適化するために、Sigma R&Dが作成した最新のアプリケーションデータをご確認ください。また、6-MAMをモルヒネに変換するエステラーゼ活性の影響を軽減するため、クロマトグラフィー精製された酵素を使用してください。
生物化学的/生理学的作用
内因性β-グルクロニダーゼは、グルクロニド修飾カタボライトの分解に関与するリソソーム酵素です。
微生物叢に見られる微生物β-グルクロニダーゼは、異物代謝産物や内部寄生性代謝産物のグルクロニド結合の加水分解により、代謝産物の再吸収を引き起こす場合があります。
尿中代謝分析におけるグルクロニド抱合体の加水分解に使用します。
特徴および利点
  • pHの最適値は4.0~5.0。
  • スルファターゼpHの最適値は6.2。
  • 低いスルファターゼ活性(<7,500単位/mL)。
  • 硫酸アンモニウム懸濁液。
  • 軟体動物由来のβ-グルクロニダーゼ。
  • 低pHサンプル中のグルクロニダーゼの酸加水分解に有用。
品質
軟体動物由来の多くのβ-グルクロニダーゼもスルファターゼ活性を有します。
関連事項
本製品は製品番号G0876相当品ですが、SIGMAで製造しています。
単位の定義
SIGMA 1 unitまたは改変Fishman 1 unitは、pH 5.0、37°C、1時間で、フェノールフタレイン1.0 μgをフェノールフタレイングルクロニドから遊離させる酵素量です(30分間アッセイ)。
スルファターゼ単位の定義:スルファターゼ1 unitは、pH 5.0、37°C、1時間で、1.0 μmolの硫酸p-ニトロカテコールを加水分解する酵素量です。
物理的形状
水溶液(約1.0 M硫酸アンモニウム、保存剤として3 mMアジ化ナトリウムを含有)。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
G7017-2ML:
G7017-25ML:
G7017-100ML-KC:
G7017-10ML:
G7017-1ML:
G7017-BULK:
G7017-VAR:
G7017-100ML:
G7017-5ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
W Dennis Ulrey et al.
Journal of AOAC International, 96(4), 917-924 (2013-09-05)
A multilaboratory study of AOAC Official Method 2011.23 was performed to satisfy requirements for Final Action status through the AOAC expert review panel process. The study included nine collaborating laboratories from the United States, Canada, Brazil, and The Netherlands. Five
Mladen Boban et al.
Journal of cardiovascular pharmacology, 47(5), 695-701 (2006-06-16)
By using red wine (RW), dealcoholized red wine (DARW), polyphenols-stripped red wine (PSRW), ethanol-water solution (ET), and water (W), the role of wine polyphenols, ethanol, and urate on vascular function was examined in humans (n = 9 per beverage) and
L Bláhová et al.
Journal of dairy science, 99(9), 6973-6982 (2016-07-11)
Isoflavones are natural phytoestrogens with antioxidant and endocrine-disrupting potencies. Monitoring of their levels is important to ensure the high quality and safety of food, milk, and dairy products. The efficiency and accuracy of phytoestrogen analyses in complex matrices such as
Madalina Neacsu et al.
Molecular nutrition & food research, 61(3) (2016-07-01)
Phytophenols present in cereals are metabolised to compounds that could be partly responsible for the reduced risk of chronic diseases and all-cause mortality associated with fibre-rich diets. The bioavailability, form and in vivo concentrations of these metabolites require to be
Monica L Vermillion Maier et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 49(8), 694-705 (2021-05-27)
3,3'-Diindolylmethane (DIM), a major phytochemical derived from ingestion of cruciferous vegetables, is also a dietary supplement. In preclinical models, DIM is an effective cancer chemopreventive agent and has been studied in a number of clinical trials. Previous pharmacokinetic studies in
資料
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
プロトコル
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.