Merck
A211130
Sigma-Aldrich
DMT-2'O-メチル-rA(bz) ホスホロアミダイト
configured for ABI
別名:
DMT-2′-O-Me-rA(bz)アミダイト, N-ベンゾイル-5′-O-[ビス(4-メトキシフェニル)フェニルメチル]-2′-O-メチルアデノシン, 3′-[2-シアノエチルN,N-ビス(1-メチルエチル)ホスホロアミダイト]
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,300
0.5 G
¥13,100
¥12,300
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,300
0.5 G
¥13,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H54N7O8P
CAS番号:
分子量:
887.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
¥12,300
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
non-animal source (no BSE/TSE risk)
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
フォーム
powder
テクニック
oligo synthesis: suitable
不純物
≤0.1% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
≤0.3% mA2 (reversed phase HPLC, Hydrolysate)
≤0.3% mA3 (reversed phase HPLC, DMT-rA(bz)me)
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤1.0% mA1 (reversed phase HPLC, DMT-rA(bz)me-DMT)
≤3% residual Solvent content
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
configured for ABI
核酸プロファイル
base: adenosine
base protecting group: benzoyl
2' protecting group: methyl
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CO[C@@H]1[C@H](OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccc(OC)cc3)c4ccc(OC)cc4)O[C@H]1n5cnc6c(NC(=O)c7ccccc7)ncnc56
InChI
1S/C48H54N7O8P/c1-32(2)55(33(3)4)64(61-28-14-27-49)63-42-40(62-47(43(42)59-7)54-31-52-41-44(50-30-51-45(41)54)53-46(56)34-15-10-8-11-16-34)29-60-48(35-17-12-9-13-18-35,36-19-23-38(57-5)24-20-36)37-21-25-39(58-6)26-22-37/h8-13,15-26,30-33,40,42-43,47H,14,28-29H2,1-7H3,(H,50,51,53,56)/t40-,42-,43-,47-,64?/m1/s1
InChI Key
AZCGOTUYEPXHMJ-PSVHYZMASA-N
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
A211130-1G:4548173369457
A211130-0.5G:
A211131-01:4548173227221
A211161-01:4548173299679
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)