Merck
A211050
Sigma-Aldrich
DMT-2'O-TBDMS-rA(bz) ホスホロアミダイト
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
別名:
DMT-2'O-TBDMS-rA(bz)アミダイト, N-ベンゾイル-5'-O-[bis(4-メトキシフェニル)フェニルメチル]-2'-O-[(1,1-ジメチルエチル)ジメチルシリル]-アデノシン、3'-[2-シアノエチルN,N-bis(1-メチルエチル)ホスホルアミダイト]
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 G
¥30,100
5 G
¥61,000
10 G
¥119,000
¥30,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 G
¥30,100
5 G
¥61,000
10 G
¥119,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C53H66N7O8PSi
CAS番号:
分子量:
988.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
¥30,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
non-animal source (no BSE/TSE risk)
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
フォーム
powder
テクニック
oligo synthesis: suitable
不純物
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC)
≤3% residual Solvent content
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
核酸プロファイル
base: adenosine
base protecting group: benzoyl
2' protecting group: TBDMS
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4c(NC(=O)c5ccccc5)ncnc34)(c6ccccc6)c7ccc(OC)cc7
InChI
1S/C53H66N7O8PSi/c1-36(2)60(37(3)4)69(65-32-18-31-54)67-46-44(33-64-53(39-21-16-13-17-22-39,40-23-27-42(62-8)28-24-40)41-25-29-43(63-9)30-26-41)66-51(47(46)68-70(10,11)52(5,6)7)59-35-57-45-48(55-34-56-49(45)59)58-50(61)38-19-14-12-15-20-38/h12-17,19-30,34-37,44,46-47,51H,18,32-33H2,1-11H3,(H,55,56,58,61)/t44-,46-,47-,51-,69?/m1/s1
InChI Key
FFXHNCNNHASXCT-RFMFGJHUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
RNAホスホロアミダイトは、RNA CPGおよびDNA合成用アナログとともにRNA干渉(RNAi) のための配列特異的RNAオリゴヌクレオチドの合成をサポートし、標的の検証やその他の薬剤開発技術に使用できます。最近のホスホロアミダイトを介した合成によって、RNAオリゴヌクレオチドを常に高収量で調製できるようになりました。高品質なRNAホスホロアミダイトは、低い失敗率、合成産物の高い生物学的活性、および良好な費用対効果を得るために重要です。
主な特徴
  • 業界標準の2′O-TBDMS保護基
  • 一貫したロットごとの純度および性能
  • メチルアミンやAMAに基づく脱保護法に適合
  • アクチベーターとしてETTまたはBTTとともに使用した場合、標準的なRNAホスホロアミダイトで優れたカップリング結果を達成:アクチベーター42で最善の結果
  • Fast Deprotection Cap Aではなく標準的な無水酢酸キャッピング試薬でキャッピング
  • 認証されたISO 9001品質システムのもとで製造
DMT-2′O-TBDMS-rA(bz)ホスホロアミダイトは、ÄKTAおよびOligoPilot合成機用に作製されています。
法的情報
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
A211005-01:4548173308104
A211050-5G:4548173342313
A211050-10G:4548173358949
A211050-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)