Merck
333786
Sigma-Aldrich
L-ドーパ-(フェニル-d3)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
別名:
3-(3,4-ジヒドロキシフェニル-2,5,6-d3)-L-アラニン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥21,400
1 G
¥47,900
¥21,400
出荷可能日2025年4月24日詳細
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥21,400
1 G
¥47,900
About This Item
化学式:
(HO)2C6D3CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
200.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥21,400
出荷可能日2025年4月24日詳細
詳細情報をリクエスト
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
powder
光学活性
[α]27/D −11.5°, c = 5 in 1 M HCl
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
292 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c(C[C@H](N)C(O)=O)c([2H])c(O)c1O
InChI
1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1/i1D,2D,4D
InChI Key
WTDRDQBEARUVNC-UOCCHMHCSA-N
関連するカテゴリー
詳細
L-Dopa-(フェニル-d3)は3-(3,4-ジヒドロキシフェニル)-L-アラニンアミノ酸の同位体類似体です。
アプリケーション
L-ドーパ-(フェニル-d3)[別名:(3-(3,4-ジヒドロキシフェニル-2,5,6-d3)-L-アラニン)]は、LC-MS-MS法によりヒト血漿中のメチルドーパを定量する際の内部標準物質として使用できます。[1]
L-Dopa-(フェニル-d3) は、内部標準物質として使用できます。
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
333786-250MG:
333786-1G-PW:
333786-250MG-PW:
333786-1G:
333786-50MG:
333786-BULK:
333786-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jing Huo et al.
Molecular medicine reports, 23(1) (2020-11-18)
Vitiligo (VIT) is caused by loss and degradation of functional epidermal melanocytes. Studies have indicated that melanocyte destruction may be associated with an imbalance between regulatory T cells (Treg cells) and effector T cells (Teff cells). The current study aimed to investigate the
Quantification of methyldopa in human plasma by high-performance liquid chromatography?electrospray tandem mass spectrometry: Application to a bioequivalence study
Oliveira CH, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 2(768), 341-348 (2002)
Jeong-Ook Lee et al.
Journal of ginseng research, 42(3), 389-399 (2018-07-10)
The antioxidant effects of Panax ginseng have been reported in several articles; however, little is known about the antimelanogenesis effect, skin-protective effect, and cellular mechanism of Panax ginseng, especially of P. ginseng calyx. To understand how an ethanol extract of
Celso H Oliveira et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 768(2), 341-348 (2002-03-13)
A method based on LC-MS-MS is described for the determination of methyldopa in human plasma using dopa-phenyl-D3 as the internal standard. The method has a chromatographic run time of 5.5 min and was linear in the range of 20-5000 ng/ml.
Dario Breitel et al.
Metabolic engineering, 65, 185-196 (2020-11-27)
L-DOPA, also known as Levodopa or L-3,4-dihydroxyphenylalanine, is a non-standard amino acid, and the gold standard drug for the treatment for Parkinson's Disease (PD). Recently, a gene encoding the enzyme that is responsible for its synthesis, as a precursor of