Merck
5.33001
Supelco
Acetic acid
100%, for LC-MS LiChropur
別名:
氷酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2H
CAS番号:
分子量:
60.05
Beilstein:
506007
MDL番号:
UNSPSCコード:
51242002
EC Index Number:
200-580-7
NACRES:
NB.21
製品名
酢酸, for LC-MS LiChropur
蒸気密度
2.07 (vs air)
品質水準
蒸気圧
15.4 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8% (acidimetric)
フォーム
liquid
自己発火温度
485 °C
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
テクニック
LC/MS: suitable
屈折率
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
動粘度
1.17 cSt(20 °C)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
転移温度
flash point 39 °C
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤2.0 ppm
Ca: ≤20.0 ppm
Cu: ≤1.0 ppm
Fe: ≤20.0 ppm
K: ≤2.0 ppm
Mg: ≤2.0 ppm
NH4+: ≤10.0 ppm
Na: ≤5.0 ppm
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI Key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Aceticacid 100% is the most commonly used additive or solvent in LC-MS (LiquidChromatography-Mass Spectrometry) applications.
アプリケーション
Aceticacid 100% can be used as a background electrolyte (BGE) in CE-MS (capillaryelectrophoresis is coupled to mass spectrometry) analysis of peptide digests.
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
102.2 °F
引火点(℃)
39 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
酢酸 analytical standard
Supelco
71251
酢酸
酢酸 for synthesis
Sigma-Aldrich
8.18755
酢酸
酢酸 glacial, ≥99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
338826
酢酸
メタノール hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Supelco
1.06035
メタノール
Klaus Faserl et al.
Methods (San Diego, Calif.), 184, 125-134 (2020-02-06)
The analysis, identification and quantification of histones and their post-translational modifications plays a central role in chromatin research and in studying epigenetic regulations during physiological processes. In the last decade analytical strategies based on mass spectrometry have been greatly improved
Risto Kostiainen et al.
Journal of chromatography. A, 1216(4), 685-699 (2008-09-19)
The most widely used ionization techniques in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) are electrospray ionization (ESI), atmospheric pressure chemical ionization (APCI) and atmospheric pressure photoionization (APPI). All three provide user friendly coupling of LC to MS. Achieving optimal LC-MS conditions is
資料
An RP-LC×RP-LC-PDA-MS method for the metabolic profiling of G. glabra extract using the MSG approach for enhanced metabolic coverage.
Learn about the separation of several charge variants of two monoclonal antibodies, NISTmAb and Infliximab, using a polymeric cation exchange column and MS-compatible mobile phases.
Learn about Supel™ BioSPME C18 96-pin tool to prepare a clean sample with minimal matrix effects for an LC-MS/MS analysis from human plasma and its comparison with acetonitrile-based precipitation.
Rapid & accurate analysis of 208 pesticides and their metabolites in a fruit sample using Supel™ QuE QuEChERS mixes for sample preparation and GC-MS/MS.
すべて表示
プロトコル
Strat-M® synthetic membrane mimics the human skin for In-vitro permeation testing (IVPT) of topical and transdermal formulations
HPLC Analysis of Purified Adeno-associated Virus (AAV) on TSKgel® SP-NPR
すべて表示