スキップする
MSQC8
SigmaMAb 抗体薬物複合体(ADC)ミミック
Antibody Cysteine-Fluorophore Conjugate Standard
別名:
抗体薬物複合体
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
0.5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥156,000
この商品について
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352204
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
1
¥156,000
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
recombinant
expressed in CHO cells
Quality Segment
antibody product type
primary antibodies
form
lyophilized powder
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
SigmaMAb 抗体薬物複合体(ADC)ミミックは無毒性の薬物ミミックでマススペクトロメトリーや高速液体クロマトグラフィーの標準品として利用されます。ADC ミミックは IgG1 モノクローナル抗体である SigmaMab(MSQC4)と結合し、LC-SMCC クロスリンカーを経由してダンシルフルオロフォアとなります。このダンシル-LC-SMCC アタッチメントは実際の ADC の毒性部分の置換体として働きます。
ADC ミミックは安全でより再現性のある試験を可能にし、実際の ADC を上回る最適な製品です。また実際の ADC と比較してより手頃な価格の製品でもあります。この無毒な製品により、LC-MS 条件をより安全な環境で開発することができます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
MSQC9MSQC20MSQC22
form
lyophilized powder
form
-
form
solid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
recombinant
expressed in CHO cells
recombinant
expressed in CHO cells
recombinant
expressed in CHO cells
recombinant
expressed in CHO cells
antibody product type
primary antibodies
antibody product type
primary antibodies
antibody product type
-
antibody product type
-
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. Is the primary sequence of the antibody available?
    1 回答
    1. SigmaMAb Antibody Drug Conjugate (ADC) Mimic consists of the human universal monoclonal antibody standard (Catalog Number MSQC4, an IgG1 monoclonal antibody) conjugated to dansyl fluorophores via an LC-SMCC crosslinker.
      The sequence of MSQC4 can be found in the user guide. Sequence Information:
      1. SigmaMAb Heavy Chain:
      EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCVASGFTLNNYD MHWVRQGIGKGLEWVSKIGTAGDRYYAGSVKGR FTISRENAKDSLYLQMNSLRVGDAAVYYCARGAG RWAPLGAFDIWGQGTMVTVSSASTKGPSVFPLA PSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGA LTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQ TYICNVNHKPSNTKVDKKVEPKSCDKTHTCPPCP APELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVD VSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNS TYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPI EKTISKAKGQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLT CLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDS DGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALH NHYTQKSLSLSPG
      2. SigmaMAb Light Chain:
      QSALTQPRSVSGSPGQSVTISCTGTSSDIGGYNF VSWYQQHPGKAPKLMIYDATKRPSGVPDRFSGS KSGNTASLTISGLQAEDEADYYCCSYAGDYTPGV VFGGGTKLTVLGQPKAAPSVTLFPPSSEELQANK ATLVCLISDFYPGAVTVAWKADSSPVKAGVETTT PSKQSNNKYAASSYLSLTPEQWKSHRSYSCQVT HEGSTVEKTVAPTECS
      役に立ちましたか?
  2. Does MSQC8 (SigmaMAb Antibody Drug Conjugate (ADC) Mimic) has light chain lambda or gamma?
    1 回答
    1. This antibody has both lambda light chains and gamma heavy chains.