Merck
34851
Sigma-Aldrich
アセトニトリル
≥99.9%, gradient grade, suitable for HPLC
別名:
ACN, エチルニトリル, シアノメタン, シアン化メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CN
CAS番号:
分子量:
41.05
Beilstein:
741857
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
eCl@ss:
39031501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.03
グレード:
gradient grade
アッセイ:
≥99.9%
テクニック:
HPLC: suitable
アプリケーション:
food and beverages
bp:
81-82 °C (lit.)
蒸気圧:
72.8 mmHg ( 20 °C)
製品名
アセトニトリル, suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
グレード
gradient grade
品質水準
蒸気密度
1.41 (vs air)
蒸気圧
72.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9%
フォーム
liquid
自己発火温度
973 °F
expl. lim.
16 %
baseline drift measuring range
≤15 mAU (210 nm)
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.0002% free alkali (as NH3)
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.02% water (Karl Fischer)
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
屈折率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
HPLCグラジエント
≤0.5 mAU at 254 nm
≤3 mAU at 210 nm
UV吸収
λ: 195 nm Amax: ≤0.12
λ: 200 nm Amax: ≤0.032
λ: 230 nm Amax: ≤0.0044
λ: 235 nm Amax: ≤0.0044
λ: 250 nm Amax: ≤0.0044
λ: 400 nm Amax: ≤0.0044
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
room temp
SMILES記法
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アセトニトリル(MeCN)は、様々な研究において溶媒として広く使用されており、高い誘電率(37.5)を有します。各種研究(ポーラログラフィー、分光法など)に使用される異なるグレードのアセトニトリルを得るための様々な精製手順が多くの研究者により報告されています。
アプリケーション
アセトニトリル(MeCN)は、果物や野菜中の残留農薬を定量するときの抽出溶媒として使用される場合があります。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
調製ノート
0.2 μmフィルターでろ過した製品
その他情報
特記事項
  • カタログ番号34851-4X2.5Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル34851-2.5Lをご注文ください。
  • カタログ番号34851-6X1Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル34851-1Lをご注文ください。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に最適なLiChropur試薬を見つけてください
法的情報
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34851E-2.5L:
34851-10L-RC:
34851P-4X2.5L:4548173259475
34851-20L-P2:4548173259383
34851S-5L:
34851-20L:
34851-4L:4548173218359
34851-1L:4548173218335
34851S-395L:4548173259499
34851S-50L:
34851S-20L:
34851-18L:4548173259369
34851S-5BAR-200L:
34851-4X3L:
34851-200LP2-4B-LS:
34851-200L-P2:
34851-H:
34851-200L-LS-NB:
34851-4X2L:4548173259413
34851-200L-P1SBBK:
34851-3L:4548173228341
34851S-45L:4548173259505
34851-30L:
34851-50L-P2-4B:
34851-72X2.5L:4548173259451
34851-200L-P2-SA:
34851-215L-C01:
34851-18L-P1:
34851-200L-LS:
34851P-2.5L:
34851-200L-LSNBBK:
34851-200L-P1-LS:
34851-50L-P2-LS:
34851-144X1L:4548173259352
34851-100ML:4548173218410
34851-EW-200L-P1SB:
34851-6X1L:4548173259444
34851-108X2.5L:
34851S-18L:
34851-4X4L:4548173259420
34851-200L-P1-SB:
34851-2.5L-PC:
34851E-4X2.5L:
34851-20L-N1:
34851S-30L-RC:
34851-2.5L:4548173228327
34851-200L-P2-B:
34851D-2.5L:
34851-2L:4548173218342
34851-4X2.5L:4548173311685
34851-BULK:
34851-VS-50L-P1:
34851-200L:4548173259376
34851-50L-P2-4B-LS:
34851N-72X2.5L:
34851-HU-20L-P2:
34851-7L:4548173259468
34851S-1385L-R:
34851-45L:4548173259390
34851-VAR:
34851S-400L-RC:
34851S-1000L:
34851-CR-200L-P2:
34851-PZ:4548173259482
34851-56L-P1-LS:
34851-50L-P2:
34851-56L:4548173259437
34851-200L-P2-LS:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Purification of acetonitrile.
Walter M and Ramaley L.
Analytical Chemistry, 45(1), 165-166 (1973)
Michelangelo Anastassiades et al.
Journal of AOAC International, 86(2), 412-431 (2003-05-02)
A simple, fast, and inexpensive method for the determination of pesticide residues in fruits and vegetables is introduced. The procedure involves initial single-phase extraction of 10 g sample with 10 mL acetonitrile, followed by liquid-liquid partitioning formed by addition of
Timo Glatter et al.
Molecular systems biology, 5, 237-237 (2009-01-22)
Protein complexes represent major functional units for the execution of biological processes. Systematic affinity purification coupled with mass spectrometry (AP-MS) yielded a wealth of information on the compendium of protein complexes expressed in Saccharomyces cerevisiae. However, global AP-MS analysis of
Divya Subramonian et al.
Journal of proteome research, 13(9), 3905-3918 (2014-07-30)
SUMOylation is an essential posttranslational modification and regulates many cellular processes. Dysregulation of SUMOylation plays a critical role in metastasis, yet how its perturbation affects this lethal process of cancer is not well understood. We found that SUMO-2/3 modification is
Changting Xiao et al.
Diabetes, 63(7), 2394-2401 (2014-03-04)
The dipeptidyl peptidase-4 inhibitor sitagliptin, an antidiabetic agent, which lowers blood glucose levels, also reduces postprandial lipid excursion after a mixed meal. The underlying mechanism of this effect, however, is not clear. This study examined the production and clearance of
資料
This application note describes the released N-Glycan analysis of a monoclonal antibody, cetuximab, labeled with procainamide, using a BIOshell™ Glycan HPLC column.
A shortened review of fundamentals of Porous Graphitic Carbon (PGC) materials. What they are and how do they work as a stationary phase material in HPLC?.
A workflow for the sample preparation of hemp bud, hemp oil, chocolate, gummy, candy, and cream for the HPLC-PDA separation and analysis of 17 cannabinoids.
Polar graphitic carbon enables UHPLC separation of highly polar pesticides, herbicides, and Vitamin D metabolites, advancing liquid chromatography capabilities.
すべて表示
プロトコル
HPLC Analysis of the Monoclonal Antibody (mAb) Erbitux (Cetuximab) on BIOshell™ A400 Protein C4
関連コンテンツ
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.
Chromatograms
application for HPLC