Merck
MSP1H
Sigma-Aldrich
MS Phosphomix 1 Heavy
Phosphopeptide Standard for MS
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 VIAL
¥48,400
5 X 1 VIAL
¥169,000
¥48,400
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 VIAL
¥48,400
5 X 1 VIAL
¥169,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.24
¥48,400
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質
Phosphopeptide Standard for MS
品質水準
アナライトの化学物質クラス
amino acids, peptides, proteins
包装
pkg of 200 pmol total phosphopeptides
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
MS PhosphoMixシリーズは、リン酸化ペプチドサンプルプロセシングの強弱のテスト、質量分析、機器適合性の確認に使用することができます。この混合物は、HeLa細胞においてMannらによって同定された天然に生じるペプチドに由来する配列をもつ合成リン酸化ペプチドから構成されています。† この配列は哺乳類細胞に由来するため、プロリンを豊富に含むモチーフなど、多くの天然のリン酸化モチーフがみられます。† さらに、各混合物中のリン酸化ペプチドは、イオン化、LC保持時間、荷電状態、等電点などの幅広い特徴を示すように選択されています。最後に、次のページにハイライトで示すように、PhosphoMix-1、2、および3は相補的にデザインされています。例えば、3つのすべての混合物に別のリン酸化部位をもつ同じ配列のペプチドが含まれています。
3つのリンぺプチド混合物はいずれも、天然に生じる同位体の存在量(軽バージョン)または安定同位体が豊富なバージョン(重バージョン)として入手可能であり、この製品セットは定量解析に非常に適しており、ワークフローや手法による回収率を比較することができます。
  • 天然に生じるペプチド配列
  • 幅広いペプチド特性
  • 相補的な製品デザイン
  • 軽バージョンと重バージョンが利用可能
More info and FASTA file
法的情報
This product is licensed under U.S. Patent No. 7,396,688 and foreign counterparts from E. I. du Pont de Nemours and Company. The purchase of this product conveys to the buyer the nontransferable right to use the purchased amount of the product for research and development only, including services for a third party for consideration. The buyer cannot sell or otherwise transfer this product, its components or materials made using this product or its components to a third party. Information about licenses for excluded uses is available from: E. I. du Pont de Nemours and Company; Attn: Associate Director, Commercial Development; DuPont Experimental Station E268; 200 Powdermill Rd.; Wilmington, DE 19803; 1-877-881-9787 (voice), 1-302-695-1437 (fax), [email protected].
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Manuel Bauer et al.
Journal of proteome research, 13(12), 5973-5988 (2014-10-22)
In recent years, directed and, particularly, targeted mass spectrometric workflows have gained momentum as alternative techniques to conventional data-dependent acquisition (DDA) LC-MS/MS approaches. By focusing on specific peptide species, these methods allow hypothesis-driven analysis of selected proteins of interest, and
Manuel Bauer et al.
Data in brief, 5, 297-304 (2015-11-10)
The data described here provide a systematic performance evaluation of popular data-dependent (DDA) and independent (DIA) mass spectrometric (MS) workflows currently used in quantitative proteomics. We assessed the limits of identification, quantification and detection for each method by analyzing a
Evgeny Kanshin et al.
Journal of proteome research, 12(6), 2905-2913 (2013-04-24)
Phosphorylation is a reversible protein modification that regulates major cellular processes such as cell division, growth, and differentiation through highly dynamic and complex signaling pathways. Large-scale phosphoproteomics analyses have been greatly facilitated using affinity chromatography such as metal oxide affinity
Daniel Schwartz et al.
Nature biotechnology, 23(11), 1391-1398 (2005-11-08)
With the recent exponential increase in protein phosphorylation sites identified by mass spectrometry, a unique opportunity has arisen to understand the motifs surrounding such sites. Here we present an algorithm designed to extract motifs from large data sets of naturally
Alexander R Ivanov et al.
Proteomics, 13(6), 904-909 (2013-01-16)
Proteomics is a rapidly transforming interdisciplinary field of research that embraces a diverse set of analytical approaches to tackle problems in fundamental and applied biology. This viewpoint article highlights the benefits of interlaboratory studies and standardization initiatives to enable investigators