Merck
CLLS1075
Sigma-Aldrich
MCF10A 細胞 ESR2 (-/-)
human female mammary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 SET
¥589,000
¥589,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 SET
¥589,000
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NA.81
¥589,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
MCF10A 細胞 ESR2 (-/-),
由来生物
human female mammary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
品質水準
OMIMアクセッション番号
保管温度
−196°C
遺伝子情報
human ... ESR2(2100)
詳細
MCF10A細胞ESR2(-/-)はヒト成人女性由来の新生物発生前乳房上皮細胞であり、ZFNにノックアウト変異を有しています。
この細胞株はATCC(製品番号CRL-10317)に対応します。
アプリケーション
Media Renewalは、週に2~3回交換します。
この細胞株の基本培地はダルベッコ改変イーグル培地/ハム栄養混合培地F-12製品番号51448Cです。 完全増殖用培地を作成するには、以下の成分を基本培地に添加します。ウマ血清製品番号H1270を最終濃度(v/v)5%、コレラ毒素製品番号C8052を最終濃度1 ng/mL、ヒトインスリン製品番号I9278を最終濃度10 μg/mL、上皮増殖因子製品番号E9644を最終濃度10 ng/mL、ヒドロコルチゾン製品番号H6909を最終濃度0.5 μg/mL。
バイアルを37°Cのウォーターバス中で、バイアルキャップが水中に入らないようにしながら、約2分間穏やかに撹拌することによって、すみやかに融解させます。70%エタノールで洗浄し、培地9 mLを添加して125×gで遠心します(5~7分間)。完全培地中で再懸濁し、37°Cでインキュベートします。
細胞凍結用培地-DMSO 1×(製品番号C6164)
特徴および利点
これらのMCF10A細胞は、約20時間の倍加時間で付着します。
染色体14q23.2上のジンクフィンガーヌクレアーゼ(ZFN)ノックアウト
品質
テスト項目:マイコプラズマ、無菌性、凍結後生存能の試験、培養細胞株同定のための短末端反復(STR)分析、培養細胞株の種確認のためのシトクロムオキシダーゼI(COI)分析。
免責事項
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • MCF10A CONTROL CELLS 1 vial
  • MCF10A CELLS ESR2 (-/-) 1 vial
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)