Merck
MSKT0003
Sigma-Aldrich
IA-MS Immunoaffinity Mass Spectrometry Kit - Streptavidin
96 Well Strip Plate with SOLu-Trypsin
別名:
Target protein enrichment and quantification from complex background by mass spectrometry
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥104,000
¥104,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥104,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115859
NACRES:
NA.41
¥104,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
適合性
suitable for mass spectrometry
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
The Streptavidin IA-MS Immunoaffinity Mass Spectrometry Kit is a 96-well platform enabling robust, high-throughput quantification of proteins in complex backgrounds by LC-MS/MS. Users provide their own biotinylated capture molecule and internal standard (available separately, internal standards may be SIL peptides or preferably full length SIL protein) and the kit contains all other components needed for in-well enrichment and rapid trypsin digestion of samples. The plate format consists of 8-well strips allowing for partial runs, and avoids the high cost and potential LC column blockage associated with bead-based enrichment formats. The entire workflow can be performed in under 5 hours, resulting in digests ready for injection with no SPE or other cleanup required.
アプリケーション
Target protein enrichment and quantification from complex background by mass spectrometry.
特徴および利点
  • Entire workflow including digest completed in under 5 hours, such that samples are injection ready at the end of the work day
  • 96-well plate format has potential for automation in a liquid-handling system
  • Bead-free system circumvents messy clean-up and eliminates risk of column clogging
  • Plate strips allow user to run as many or as few samples as desired
包装
Box with foam insert containing kit components.
構成
Streptavidin High Binding Capacity Coated Plate S2577-1EA
SOLu-Trypsin EMS0004-100UG
MS Denaturation Solution EMS00010-10ML
Rapid Trypsin Digestion Buffer EMS0009-30ML
Tris Buffered Saline with TWEEN® 20 (TBST)powder, pH 8.0 T9039
Tris Buffered Saline (TBS) powder, pH 8.0 T6664
EZ-Pierce plate seal Z721581-1EA
See datasheet for more information.
法的情報
EZ-Pierce is a trademark of Excel Scientific, Inc.
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Rapid Trypsin Digestion Buffer 30 mL
  • MS Denaturation Solution
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • S2577Streptavidin High Capacity Coated Plates, 8 well strip, clear 1 plateSDS
  • EMS0004SOLu-Trypsin, recombinant, expressed in Pichia pastoris, Proteomics Grade, liquid 4 ´ 100 mL (1 mg/mL)SDS
  • S2577Streptavidin High Capacity Coated Plates, 8 well strip, clear 1 packetSDS
  • T6664Tris Buffered Saline, pH 8.0, powderSDS
  • Z721581EZ-Pierce films, non-sterile, Excel Scientific EZP-100 4 filmsSDS
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
75.2 °F
引火点(℃)
24 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)