Merck
18370
Supelco
2,2,2-トリフルオロエタノール
suitable for mass spectrometry (MS), LiChropur, ≥99.8% (GC)
別名:
トリフルオロエチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3CH2OH
CAS番号:
分子量:
100.04
Beilstein:
1733203
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
蒸気密度
3.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
70 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
~896 °F
expl. lim.
42 %
メーカー/製品名
LiChropur
テクニック
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
屈折率
n20/D 1.3 (lit.)
bp
77-80 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
密度
1.390-1.392 g/mL at 20 °C
1.373 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
適合性
complies for LC-MS
SMILES記法
OCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
InChI Key
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 2,2,2-Trifluoroethanol is commonly used as a mobile phase additive in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS).
Features:
  • Extensive QC testing ensures the highest specifications.,·        
  • Optimized to improve ionization and resolution.
  • Extremely low levels of inorganic and organic impurities.      
  • Manufactured specifically for accurate and fast LC-MS.
アプリケーション
2,2,2-Trifluoroethanol may be used as a solvent in the development of a sample preparation method for the detection of high-mass proteins in tissue samples using matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry technique.[1] It may also be used as a mobile phase modifier for the analysis and purification of alcohol-sensitive chiral compounds using supercritical fluid chromatography (SFC) technique.[2]
包装
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
86.0 °F - closed cup
引火点(℃)
30 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
18370-1ML:
18370-BULK:
18370-50ML:
18370-10X1ML:
18370-VAR:
18370-1ML-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
MALDI mass spectrometry imaging of proteins exceeding 30,000 daltons
Franck J, et al.
Medical Science Monitor : International Medical Journal of Experimental and Clinical Research, 16(9), BR293-BR299 (2010)
Analysis and purification of alcohol-sensitive chiral compounds using 2, 2, 2-trifluoroethanol as a modifier in supercritical fluid chromatography
Byrne N, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 875(1), BR293-BR299 (2008)