スキップする
MSP2L
MS PhosphoMix 2 Light
Phosphopeptide Standard for MS
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 vial
カートの在庫状況を確認する
¥50,200
5 x 1 vial
カートの在庫状況を確認する
¥176,000
この商品について
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352200
¥50,200
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
quality
Phosphopeptide Standard for MS
Quality Segment
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
packaging
pkg of 200 pmol total phosphopeptides
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
application(s)
food and beverages
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
General description
MS PhosphoMixシリーズは、リン酸化ペプチドサンプルプロセシングの強弱のテスト、質量分析、機器適合性の確認に使用することができます。この混合物は、HeLa細胞においてMannらによって同定された天然に生じるペプチドに由来する配列をもつ合成リン酸化ペプチドから構成されています。† この配列は哺乳類細胞に由来するため、プロリンを豊富に含むモチーフなど、多くの天然のリン酸化モチーフがみられます。† さらに、各混合物中のリン酸化ペプチドは、イオン化、LC保持時間、荷電状態、等電点などの幅広い特徴を示すように選択されています。最後に、次のページにハイライトで示すように、PhosphoMix-1、2、および3は相補的にデザインされています。例えば、3つのすべての混合物に別のリン酸化部位をもつ同じ配列のペプチドが含まれています。
3つのリンぺプチド混合物はいずれも、天然に生じる同位体の存在量(軽バージョン)または安定同位体が豊富なバージョン(重バージョン)として入手可能であり、この製品セットは定量解析に非常に適しており、ワークフローや手法による回収率を比較することができます。
  • 天然に生じるペプチド配列
  • 幅広いペプチド特性
  • 相補的な製品デザイン
  • 軽バージョンと重バージョンが利用可能
More info and FASTA file
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
MSP1LMSP2HMSP1H
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
quality
Phosphopeptide Standard for MS
quality
Phosphopeptide Standard for MS
quality
Phosphopeptide Standard for MS
quality
Phosphopeptide Standard for MS
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)