詳細
Packaged as gram of solution 45-55%(w/w)
品質水準
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥98% (CP)
≥98% (Chiral purity, HPLC)
濃度
45-55 % (w/w) in H2O
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
163-165 °C (lit.)
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[13CH3][13C@H](O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1;
InChI Key
NGSFWBMYFKHRBD-USULVYIHSA-M
WGK
WGK 1
Jan Code
485926-500MG-PW:
485926-BULK:
485926-VAR:
485926-1G:
485926-500MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック