Merck
MSKT0004
Sigma-Aldrich
IA-MS Immunoaffinity Mass Spectrometry Kit - Protein A/G
96 Well Strip Plate with SOLu-Trypsin
別名:
Target protein enrichment and quantification from complex background by mass spectrometry.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥104,000
¥104,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥104,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115859
NACRES:
NA.32
¥104,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
適合性
suitable for mass spectrometry
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
The Protein A/G IA-MS Immunoaffinity Mass Spectrometry Kit is a 96-well platform enabling robust, high-throughput quantification of proteins in complex backgrounds by LC-MS/MS. Users provide their own capture antibody and internal standard (available separately, internal standards may be SIL peptides or preferably full length SIL protein) and the kit contains all other components needed for in-well enrichment and rapid trypsin digestion of samples. The plate format consists of 8-well strips allowing for partial runs, and avoids the high cost and potential LC column blockage associated with bead-based enrichment formats. The entire workflow can be performed in under 5 hours, resulting in digests ready for injection with no SPE or other cleanup required.
アプリケーション
Target protein enrichment and quantification from complex background by mass spectrometry.
特徴および利点
  • Robust, high-throughput quantification of proteins in complex backgrounds by LC-MS/MS
  • Entire workflow including digest completed in under 5 hours, such that samples are injection ready at the end of the work day
  • 96-well plate format has potential for automation in a liquid-handling system
  • Bead-free system circumvents messy clean-up and eliminates risk of column clogging
  • Plate strips allow user to run as many or as few samples as desired
包装
Box with foam insert containing kit components.
構成
Protein A/G Coated Plates SAE0113-1EA
SOLu-Trypsin EMS0004-100UG
MS Denaturation Solution EMS00010-10ML
Rapid Trypsin Digestion Buffer EMS0009-30ML
Tris Buffered Saline with TWEEN® 20 (TBST)powder, pH 8.0 T9039
Tris Buffered Saline (TBS) powder, pH 8.0 T6664
EZ-Pierce plate seal Z721581-1EA
See datasheet for more information.
保管および安定性
法的情報
EZ-Pierce is a trademark of Excel Scientific, Inc.
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • MS Denaturation Solution
  • Rapid Trypsin Digestion Buffer
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • Protein A/G Coated Plates
  • EMS0004SOLu-Trypsin, recombinant, expressed in Pichia pastoris, Proteomics Grade, liquidSDS
  • T9039Tris Buffered Saline, with Tween™ 20, pH 8.0, powderSDS
  • T6664Tris Buffered Saline, pH 8.0, powderSDS
  • Z721581EZ-Pierce films, non-sterile, Excel Scientific EZP-100SDS
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
75.2 °F
引火点(℃)
24 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)