Merck
733458
Sigma-Aldrich
2-プロパノール
99.999% trace metals basis, electronic grade
別名:
sec-プロピルアルコール, IPA, イソプロパノール, イソプロピルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHOH
CAS番号:
分子量:
60.10
Beilstein:
635639
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード:
electronic grade
アッセイ:
99.999% trace metals basis
bp:
82 °C (lit.)
蒸気圧:
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
製品名
2-プロパノール, electronic grade, 99.999% trace metals basis
グレード
electronic grade
品質水準
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
liquid
自己発火温度
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
不純物
≤0.05% water
water
colorless
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
溶解性
water: soluble (completely)
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-プロパノール(IPA)は、エレクトロニクスグレードの溶媒で、主として半導体、金属および有機ポリマーのすすぎに使用されます。
アプリケーション
IPAは、金-チタンプローブ、メタノール燃料電池、有機半導体、シリコンウェーハなどのさまざまな材料のすすぎに使用できます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
733458-VAR:
733458-4L:4548173306421
733458-IL-18L-ORG:
733458-1L:4548173306414
733458-BULK:
733458-IL-18L-OR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Effects of ethanol in methanol fuel on the performance of membrane electrode assemblies for direct methanol fuel cells.
Yang S, et al.
Journal of Industrial and Engineering Chemistry (2018)
Oriented UiO-66 thin films through solution shearing.
Ghorbanpour A, et al.
CrystEngComm, 20(3), 294-300 (2018)
Sol-gel synthesis and characterization of nanocrystalline ZnO powders.
Ristic M, et al.
Journal of alloys and compounds, 397(1-2), L1-L4 (2005)
Tattoo-Paper Transfer as a Versatile Platform for All-Printed Organic Edible Electronics.
Bonacchini GE, et al.
Advanced Materials, 30(14), 1706091-1706091 (2018)
Fabrication of electrically contacted plasmonic Schottky nanoantennas on silicon.
Alavirad M, et al.
Chinese Optics Letters, 16(5), 050007-050007 (2018)