Saltar a
B4181
ProteoMass Bradykinin Fragment 1-7 MALDI-MS Standard
vial of 10 nmol, monoisotopic mol wt 756.3997 Da
Sinónimos:
Bradykinin fragment 1-7, mass spec standard
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
5 x 1 vial
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 421,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
US$ 421,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
mol wt
monoisotopic mol wt 756.3997 Da
Quality Segment
packaging
vial of 10 nmol
SMILES string
NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCCC1C(=O)N2CCCC2C(=O)NCC(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)NC(CO)C(=O)N4CCCC4C(O)=O
InChI
1S/C35H52N10O9/c36-22(10-4-14-39-35(37)38)31(50)44-16-6-12-26(44)33(52)43-15-5-11-25(43)30(49)40-19-28(47)41-23(18-21-8-2-1-3-9-21)29(48)42-24(20-46)32(51)45-17-7-13-27(45)34(53)54/h1-3,8-9,22-27,46H,4-7,10-20,36H2,(H,40,49)(H,41,47)(H,42,48)(H,53,54)(H4,37,38,39)
InChI key
CRROPKNGCGVIOG-UHFFFAOYSA-N
General description
ProteoMass Bradykinin Fragment 1-7 MALDI-MS Standard is required to calibrate and test matrix assisted laser desorption ionization (MALDI) mass spectrometers.
1 vial contains 10nmols.
Application
ProteoMass Bradykinin Fragment 1-7 MALDI-MS Standard has been used as an internal standard for MALDI-TOF-MS (matrix assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry) analysis. It has been used as a peptide analyte to study the influence of solvent on MALDI-TOF-MS analysis.
Legal Information
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A8971A8846I6154
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
mol wt
monoisotopic mol wt 756.3997 Da
mol wt
(M+H+) 16,952.27 Da by calculation
mol wt
monoisotopic mol wt 1,045.5423 Da
mol wt
monoisotopic mol wt 3,493.6513 Da
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
One of the most important aspects of our ultra-pure MALDI matrix substances is their ability to dissolve rapidly and completely; a brief vortex mixing is typically sufficient.
Proteomic identification of antioxidant peptides from 400 to 2500Da generated in Spanish dry-cured ham contained in a size-exclusion chromatography fraction.
Mora L, et al.
Food Research International, 56, 68-76 (2014)
Effect of solvent on ionization efficiency in matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry of peptides.
Hazama H, et al.
Chemical Physics, 419, 196-199 (2013)
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
B4181-1VL04061838055880
B4181-5X1VL04061833293287