Servicios de desarrollo de anticuerpos ZooMAb® por contrato
Los servicios de desarrollo de anticuerpos ZooMAb® por contrato son la solución para generar anticuerpos dirigidos a sus dianas deseadas para satisfacer sus requisitos de investigación y producción. Este servicio se beneficia de una extensa experiencia en el diseño y preparación de inmunógenos, el desarrollo y el cribado de anticuerpos, las pruebas específicas de cada aplicación y la fabricación de anticuerpos a una escala relevante para sus objetivos.
¿Por qué utilizar los servicios de desarrollo de anticuerpos ZooMAb® por contrato?
A diferencia de las tecnologías convencionales de producción de anticuerpos monoclonales y policlonales, los anticuerpos recombinantes ZooMAb® se han desarrollado a partir de una plataforma patentada de expresión recombinante e inmortalización de células B utilizando métodos de cultivo tisular. Estas líneas celulares inmortalizadas estables proporcionan una amplia selección clonal y conservan la diversidad de la inmunización. Por el contrario, otros métodos de desarrollo de anticuerpos recombinantes precisan la clonación inmediata para garantizar la viabilidad de los clones, lo que limita el número de clones para cribado ulterior, provoca la pérdida de candidatos de gran especificidad y crea la necesidad de reinmunización.
Los anticuerpos desarrollados con nuestra galardonada e innovadora tecnología exhiben uniformidad entre lotes, reproducibilidad y rendimiento de la aplicación con la opción de formular la presentación amortiguada final para sus aplicaciones consecutivas específicas. Con asistencia técnica de expertos, nuestro servicio de desarrollo de anticuerpos ZooMAb® por contrato ofrece excelentes índices de éxito y es escalable para sus necesidades.
Como se desarrollan los anticuerpos ZooMAb® para que tenga éxito
- Sólida selección clonal: Los clones se preseleccionan con un clasificador de células y, a continuación, se criban en las aplicaciones iniciales (por ejemplo, ELISA y Luminex® ). Los candidatos finales se analizan después en sus aplicaciones deseadas para confirmar la especificidad y la sensibilidad.
- Candidatos de gran especificidad. Las líneas celulares inmortalizadas estables permiten el proceso de selección clonal amplio y conservan la diversidad de la inmunización inicial.
- Tase de éxito fiable: Una tasa de inmortalización significativamente superior en comparación con la típica tasa de fusión de hibridomas de conejo proporciona una amplia diversidad de clones, lo que aumenta la probabilidad de encontrar el clon deseado para su aplicación.
- Experiencia interna: Ahorre tiempo y esfuerzo aprovechando nuestra experiencia técnica en el desarrollo de análisis, como en el diseño de análisis de inmunógenos, sándwich y Luminex® .
Vea cómo se comparan con el enfoque tradicional del hibridoma.
Solicitar asistencia técnica
Etapa | Tradicional - Hibridoma | Anticuerpos recombinantes ZooMAb® |
Paso 1 | Inmunización del animal y aislamiento de los esplenocitos | Inmunización del animal y aislamiento de las células B de las muestras sanguíneas |
Paso 2 | Fusión de las células B y las células de mieloma (baja tasa de fusión) | Inmortalización de las células B (tasa de inmortalización superior al 80 %) |
Paso 3 | Subclonación y selección de hibridomas (clones de hibridomas inestables) | Selección clonal específica para aplicaciones y análisis (clones estables de células B de conejo) y conversión a anticuerpos recombinantes para la producción de anticuerpos a gran escala |
Plazos habituales de desarrollo de anticuerpos
Preparación de antígenos
- Entre 5 y 6 semanas
Inmunización
- Entre 10 y 11 semanas
Inmortalización de las células B y selección/cribado clonal
- Entre 10 y 12 semanas
Pruebas de aplicación
- Entre 2 y 3 semanas
Piloto a pequeña escala
- Entre 6 y 7 semanas
- Normalmente en una escala de 0,5 a 1 mg
Producción n y purificación de anticuerpos
- En función de la escala
Recursos de productos relacionados
Artículo: ZooMAb® Recombinant Antibody Technology
Article: ZooMAb® Antibodies Frequently Asked Questions