Arrived quickly, product was exactly as ordered and expected
91928
2′,4′,6′-Trihydroxyacetophenone monohydrate
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.5%
Sinónimos:
2-Acetylphloroglucinol, THAP
Productos recomendados
grado
matrix substance for MALDI-MS
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.5% (HPLC)
≥99.5%
Formulario
solid
clases químicas de analitos
glycans, oligonucleotides, peptides, proteins
técnicas
MALDI-MS: suitable
color
light yellow
mp
218-222 °C
219-221 °C (lit.)
trazas de catión
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
idoneidad
in accordance for UV test
suitable for matrix substance for MALDI-MS
cadena SMILES
O.CC(=O)c1c(O)cc(O)cc1O
InChI
1S/C8H8O4.H2O/c1-4(9)8-6(11)2-5(10)3-7(8)12;/h2-3,10-12H,1H3;1H2
Clave InChI
GDSIBPPJKSBCMF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.