76884
Anthranilamide
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
2-AB, 2-Aminobenzamide, Anthranilic acid amide
Productos recomendados
grado
matrix substance for MALDI-MS
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (NT)
≥99.0% (HPLC)
Formulario
crystals
técnicas
MALDI-MS: suitable
mp
111-113 °C (lit.)
trazas de catión
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤30 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤150 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
idoneidad
suitable for matrix substance for MALDI-MS
cadena SMILES
NC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
Clave InChI
PXBFMLJZNCDSMP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Nota de análisis
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
>365.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 185 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)