Merck
56229
Supelco
9-Nitroanthracene
matrix substance for MALDI-MS, ≥98.5% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H9NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
223.23
Beilstein:
1877509
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de la sustancia en PubChem:
grado
matrix substance for MALDI-MS
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.5% (HPLC)
técnicas
MALDI-MS: suitable
mp
141-144 °C (lit.)
144-150 °C
trazas de catión
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
idoneidad
suitable for matrix substance for MALDI-MS
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C14H9NO2/c16-15(17)14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H
Clave InChI
LSIKFJXEYJIZNB-UHFFFAOYSA-N
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)