Merck
Estrategias para formulación de medicamentos sólidos
Muchos comprimidos de diferentes formas y colores
La formulación de medicamentos sólidos está bien establecida en la industria farmacéutica y hay muchos procesos y métodos normalizados, así como una variedad de formulaciones y tipos de administración. Sin embargo, sigue habiendo complicaciones como la poca solubilidad, que requieren estrategias innovadoras de resolución de problemas.
En esta página se ofrece una visión general de las dificultades habituales que suelen encontrarse en la formulación sólida de moléculas pequeñas, y se destacan soluciones eficaces y personalizadas desarrolladas de manera específica para superar obstáculos fundamentales en el desarrollo de medicamentos.
Comprimido con mejor solubilidad del API
Mejora de la solubilidad de los API
El aumento de la solubilidad es un reto fundamental en el desarrollo de los medicamentos, ya que se sabe que un número cada vez mayor de API de los productos en fase de desarrollo son muy poco hidrosolubles. Existe una variedad de enfoques que permiten mejorar la solubilidad y que deben evaluarse en función del API y los requisitos específicos de la formulación, ya que no hay una solución única para los API poco hidrosolubles. Las estrategias de mejora de la solubilidad suelen estar basadas en la clasificación de los API de acuerdo con el Biopharmaceutics Classification System (BCS) o el más reciente Developability Classification System (DCS), lo que da lugar a un enfoque personalizado para cada API.
  • Las propiedades fisicoquímicas de los API de forma sólida pueden modificarse y mejorarse utilizando diferentes métodos de procesamiento de API, como la formación de sal, los co-cristales y la nano-molienda. Estos enfoques pueden mejorar muchas propiedades de los API, entre ellas la solubilidad, la procesabilidad, la estabilidad física y química y la inocuidad.
  • Las formulaciones de administración por vía oral requieren una solubilidad de los API que permita una absorción suficiente en el organismo. Si el API no se disuelve adecuadamente en el tubo digestivo, no podrá entrar en la circulación sistémica y no ocurrirá el efecto fisiológico previsto. Pueden utilizarse varios enfoques para mejorar la solubilidad a través de la formulación, incluidas diferentes tecnologías de dispersión sólida.
    • En la extrusión termofusible (HME), se forma una dispersión sólida del API en un portador polimérico del fármaco mediante mezcla y fusión en el interior del barril caliente del extrusor.
    • Pueden utilizarse transportadores inorgánicos de fármacos, como la sílice mesoporosa, para formar una dispersión sólida mediante la adsorción del API, normalmente en su mejor estado amorfo soluble.
    • El secado por pulverización crea una dispersión sólida mediante la evaporación rápida del disolvente de una disolución de API.
    • Pueden utilizarse potenciadores de la disolución para mejorar el rendimiento de los API de velocidad de disolución limitada.
    • La sustitución de excipientes hidrófobos por excipientes hidrófilos es otro enfoque para mejorar la solubilidad y el rendimiento de disolución de una formulación.
    • Además de su aplicación como contraión en las sales, la meglumina también se puede utilizar como excipiente funcional para aumentar la solubilidad del API, mejorar su estabilidad y ajustar el valor de pH.
    Impresión de un comprimido en 3D
    El desarrollo y la fabricación farmacéuticos se van alejando del concepto de “superventas” y se acercan a abordar las necesidades de poblaciones de pacientes muy definidas. Al mismo tiempo, la eficiencia y la economía de los procesos son ahora más importantes que nunca. Surgen nuevas tecnologías que ofrecen nuevas oportunidades y la posibilidad de alterar los conceptos tradicionales de fabricación farmacéutica.
    • La impresión en 3D es una tecnología atractiva que permite la personalización y la fabricación a demanda, la flexibilidad en el rendimiento de liberación y la forma de administración final, la digitalización y la formulación automatizada.
    • Las características del API pueden afectar al rendimiento del proceso de fabricación y la formulación final. Pueden utilizarse tecnologías de plataforma de homogeneización de partículas para abordar polimorfos inestables y mejorar la fluidez, la compresibilidad y la homogeneidad de partículas del API con el fin de permitir una formulación fiable y procesos de compactación de comprimidos más eficientes.
    • La fabricación tradicional por lotes está muy establecida en la industria farmacéutica, pero tiene varios inconvenientes que limitan la eficiencia del proceso. En tiempos en los que la velocidad y la economía de los procesos son clave, la fabricación continua puede ser un enfoque más eficiente para la fabricación de dosis sólidas.
      Recubrimiento de comprimidos
      El recubrimiento de los comprimidos desempeña un papel importante en la formulación de dosis sólidas, ya que ofrecen numerosos beneficios. Mejoran el aspecto, enmascaran los colores o sabores desagradables, se diferencian de otros medicamentos, protegen el núcleo del comprimido de la humedad, modifican el comportamiento de liberación y mejoran la tragabilidad. El desarrollo de una formulación de recubrimiento y un proceso para garantizar un rendimiento óptimo requiere una experiencia sustancial. Además, la selección de los componentes del revestimiento es un paso crucial, y deben tenerse en cuenta las propiedades específicas del material, así como los desarrollos normativos vigentes.
      • El recubrimiento de la forma galénica es un enfoque muy eficiente para proteger los API de los efectos del entorno y mejorar su aspecto al mismo tiempo. Es importante seleccionar un polímero de recubrimiento con buenas propiedades de barrera al oxígeno y la humedad para conseguir un buen efecto protector.
      • El dióxido de titanio (TiO2) es muy utilizado como colorante en los recubrimientos de los comprimidos;además, un aspecto blanco uniforme en los lotes mejora la estética y el cumplimiento del paciente. Sin embargo, el dióxido de titanio ya no se considera inocuo para uso en alimentos y suplementos alimenticios en la UE y ahora se está considerando su eliminación de los medicamentos. Existen alternativas viables al dióxido de titanio para utilizar en recubrimientos de película que contribuyen a mitigar los riesgos normativos en el futuro.
        Filas de comprimidos
        Pese a ser una de las formas de administración sólida por vía oral más utilizada, la formulación de comprimidos puede ser un desafío, y pueden utilizarse varios enfoques de fabricación. Los formuladores se benefician de una mayor flexibilidad al seleccionar la mejor tecnología durante el desarrollo de la formulación para los requisitos de sus API específicos y de la formulación final. Conozca las técnicas comunes para la fabricación de comprimidos, compresión directa, granulación húmeda y granulación en seco, y sus respectivos beneficios y desventajas.
        • Las ventajosas características fisicoquímicas de los excipientes de relleno consistentes en partículas de manitol artificiales permiten una amplia flexibilidad en los procesos de fabricación, incluso para las formulaciones sólidas más complejas, como API micronizados y en dosis bajas y altas. 
        • El rendimiento la compactación en los procesos de granulación en seco depende en gran medida del tipo de excipiente utilizado. Varias opciones de manitol disponibles comercialmente son adecuadas para la granulación seca, como los grados de manitol secado por pulverización, granulado y cristalino. Explore la gama de tipos de manitol y los casos prácticos que describen en qué difieren. 
        • La compresión directa es un proceso que ahorra tiempo, con menos pasos que la granulación húmeda y es también adecuada para API sensibles. El uso de excipientes funcionales ayuda a superar las posibles limitaciones de la compresión directa asociadas con las diferencias de tamaño de partícula y los niveles de dosis altas/bajas, que de lo contrario podrían provocar la desmezcla y afectar a la uniformidad del contenido.
          Estabilidad del API
          En la formulación de un medicamento, muchos factores pueden tener un efecto negativo en la estabilidad del API. La reducción de la estabilidad del API puede disminuir la vida útil, reducir la eficacia o, en el peor de los casos, causar daños al paciente. Hay varias consideraciones que deben tenerse en cuenta al desarrollar una formulación o al tratar con inestabilidades: ¿Es el API sensible a factores ambientales como la luz, el calor o la humedad? ¿Es el API propenso a inestabilidades inducidas por impurezas comunes de los excipientes como peróxidos o azúcares reductores? ¿Es el API incompatible con los métodos de formulación seleccionados?
          • El uso de los excipientes adecuados para los núcleos de los comprimidos, las cápsulas y los sobres puede contribuir a proteger los API del oscurecimiento debido a la reducción de las impurezas peróxidos y azúcares, las inestabilidades inducidas por el calor o la humedad durante el proceso de granulación, y las inestabilidades promovidas por los componentes higroscópicos de la formulación.
            Administración de un comprimido a un niño
            El gusto agradable y la palatabilidad influyen en la aceptación por el paciente de una formulación final y pueden tener un impacto significativo en el cumplimiento del paciente. Estos factores son particularmente relevantes para las vías de administración oral, las formulaciones líquidas, los comprimidos de desintegración oral (ODT) y ciertos grupos de pacientes (pediátricos, geriátricos).
            • La mejora del sabor utilizando aromatizantes y edulcorantes se aplica ampliamente y es bien aceptada El enmascaramiento gustativo incluye enfoques complejos de formulación como el recubrimiento de partículas, la complejación por inclusión o la microencapsulación. Al elegir un edulcorante sintético o natural, debe tenerse en cuenta su inocuidad y la carcinogénesis. Los edulcorantes de gran intensidad, como la sucralosa y el neotame, proporcionan una solución simple y eficaz, ya que presentan altos factores de dulzor, enmascaran el amargor con facilidad y son inocuos y no cancerígenos. 
              Reloj y comprimido que está liberando el API
              La liberación controlada de las formulaciones sólidas de administración por vía oral asegura la alineación del rendimiento del fármaco y la necesidad terapéutica. Las ventajas de la liberación retardada son la reducción de la frecuencia de administración, una mayor comodidad para el paciente y un mayor cumplimiento normativo. En muchos casos, se requiere una eficacia de acción prolongada del API. Al seleccionar excipientes para formulaciones de liberación prolongada, los fabricantes de medicamentos requieren opciones que ofrezcan una fiabilidad y uniformidad superiores con cinéticas de liberación que no se vean afectadas por condiciones externas como el valor del pH.
              • Los sistemas matriciales son muy utilizados para controlar la liberación de medicamentos debido a su sencillo proceso de formulación. A diferencia de las capas de recubrimiento de control de la tasa de liberación, una formulación de matriz generalmente tiene un menor riesgo de absorción rápida y los efectos secundarios relacionados. Un nuevo excipiente funcional de alcohol polivinílico (PVA) con propiedades y tamaño de partícula optimizados proporciona una administración constante y mantenida del fármaco durante largos períodos y es muy adecuado para procesos de compresión directa debido a su buena compresibilidad. Su naturaleza completamente sintética permite un control estricto de las propiedades y un rendimiento fiable entre lotes, lo que respalda los enfoques de calidad por diseño (QbD). 
                Comprimido desintegrándose
                Los comprimidos de desintegración oral (ODT) ofrecen comodidad y velocidad. Estos comprimidos están diseñados para disolverse rápidamente en la boca antes de ser tragados, sin necesidad de agua.
                • La selección de excipientes adaptados a los ODT es fundamental para garantizar que puedan producirse comprimidos robustos con bajas fuerzas de compresión, así como una desintegración y disolución rápidas. 
                  Dos inhaladores
                  La administración de medicamentos mediante inhalación es una vía atractiva no traumática cuando se desea un inicio rápido de la acción, efectos secundarios mínimos y una excelente biodisponibilidad. Sin embargo, la administración precisa de la formulación de polvo seco para inhalación (DPI) puede ser difícil debido a la pequeña cantidad de dosis y al pequeño tamaño de partícula necesarios.
                  • A menudo es necesaria una combinación con excipientes transportadores sólidos para mejorar la estabilidad del medicamento y el control de la dosis, y para evitar la cohesión de las partículas. En la actualidad, la mayoría de las mezclas de polvo para formulaciones DPI se basa en la lactosa monohidratada como excipiente transportador, que puede provocar una posible interacción de la lactosa (que es un azúcar reductor) con el API, problemas de intolerancia a la lactosa en los pacientes, y el uso de un excipiente de origen animal. Los excipientes de manitol pueden ayudar a superar las deficiencias de las formulaciones para inhalación que contienen lactosa.
                    La formulación de formas de administración sólida puede ser bastante difícil y compleja. En el camino hacia la formulación final, hay muchos obstáculos que superar, como la estabilidad, la biodisponibilidad o la cinética de liberación de los API, por nombrar sólo algunos, que tienen que ser optimizados. Encontrar un socio de confianza con experiencia en las aplicaciones y la normativa que le ayude a identificar el mejor enfoque para su API específico puede marcar la diferencia: ayudarle a reducir esfuerzos, acelerar el tiempo de desarrollo y, en última instancia, llevar su proyecto de desarrollo de medicamentos al éxito.
                    Póngase en contacto con nuestros expertos del servicio técnico para obtener más información sobre nuestros amplios servicios específicos de aplicación.
                    Artículos técnicos relacionados
                    Encontrar más artículos
                    Recursos de productos relacionados
                    Seminarios virtuales relacionados
                    Continuous Manufacturing in Solid Dose - How to Leverage Opportunities of This New Technology
                    Continuous manufacturing in solid dose, more accurately named “continuous...
                    Coating with Polyvinyl Alcohol - When Coating Runs Smoothly
                    Se aplican recubrimientos de película polimérica por varias razones. En general se clasifican según su solubilidad...
                    Hot Melt Extrusion with PVA - A New Opportunity for Challenging APIs
                    La extrusión termofusible se considera una de las tecnologías más eficaces para la creación de dispersión sólida...
                    Solubility Enhancement, Stability and Scalability of Mesoporous Silica Formulations - From Lab to Production Scale
                    Al desbloquear el poder de la adsorción molecular y la estabilización estérica...
                    Total Cost of Ownership – How the Choice of Excipients Makes Your Economics
                    En la formulación farmacéutica y el coste de fabricación es un punto de preocupación importante.