Purificación de gDNA
Los kits de purificación de ADN se utilizan para extraer y aislar el ADN de las muestras, eliminando impurezas biológicas y químicas como restos celulares, suero, proteínas, lípidos y componentes iónicos. Los kits de purificación de ADN también se utilizan para limpiar y preparar muestras de ADN para su uso en diversas aplicaciones posteriores, como la clonación, la edición génica, la hibridación in situ, la PCR, la qPCR, la PCR múltiple, la secuenciación y la secuenciación masiva (NGS).
Visión general de la sección
Productos
Kits de purificación de ADN GenElute™
En los kits de purificación de ADN GenElute™ clásicos se utiliza una resina de sílice para unir fuertemente el ADN en condiciones de elevada concentración salina, permitiendo la extracción de proteínas, ARN pequeños y otras moléculas a través de etapas de lavado utilizando una disolución sal/etanol. Después del lavado, el ADN purificado se eluye en agua o en tampón TE. Se dispone de una amplia cartera de kits de purificación de ADN GenElute™ adaptados a tipos de muestra específicos, que permiten la purificación del ADN genómico (gDNA) de cultivos celulares, tejidos de mamífero, sangre, bacterias, virus, tejidos vegetales, suelo, agua, orina y heces. Los kits de ADN sin células GenElute™ proporcionan una purificación rápida y eficiente del ADN libre circulante (cfDNA) para recuperar fragmentos de ADN sin células en el intervalo de 100 pb – 500 pb, adecuados para una amplia gama de aplicaciones posteriores, como la secuenciación masiva, la qPCR y la secuenciación de bisulfito.
Características:
- Método de purificación de ADN con sílice
- ADN de gran rendimiento y gran pureza al menor coste por preparación
- Técnica más común utilizada para la purificación del ADN en las secuencias de trabajo de laboratorio
- Protocolo de ~90 minutos (varía en función del tiempo de lisis)
- Completa cartera de kits diseñados para tipos específicos de muestra
- Formatos al vacío y centrifugado
- Multianalito (kits de copurificación de ARN/ADN doble) disponible
Kit de purificación de ADN de un solo centrifugado GenElute™-E.
Los kits de purificación de ADN GenElute™-E utilizan una técnica cromatográfica negativa que depende de la exclusión por tamaño para aislar y purificar el ácido nucleico en un único centrifugado. En la cromatografía de exclusión por tamaño, las moléculas se separan por tamaño. Las moléculas más pequeñas, como las proteínas, los lípidos y los componentes iónicos, quedan atrapadas en los poros de la fase estacionaria de la columna. Las moléculas de ADN más grandes atraviesan rápidamente la columna porque son demasiado grandes para entrar en los poros. Al aprovechar esta diferencia de tamaño, los kits de purificación GenElute™-E permiten la purificación del ADN en un solo centrifugado sin necesidad de varias etapas de unión y lavado.
Características:
- Método de purificación de ADN mediante cromatografía negativa basado en la exclusión por tamaño
- Secuencia de trabajo simplificada
- Protocolo rápido (3 minutos para un total de 15-45 minutos en función del tiempo de lisis)
- Menos impurezas químicas, sin disoluciones de lavado salinas caotrópicas ni alcohólicas que puedan inhibir procesos posteriores como la PCR
- Menos impurezas biológicas, con menos cizallamiento del ADN genómico debido a la reducción del número de etapas de centrifugado
- Reducción de los residuos de plástico y ausencia de aglutinantes o tampones de lavado peligrosos
- Envases ecológicos
- Protocolos y listas de comprobación fáciles de seguir
- Cartera de kits diseñados para la purificación del ADN genómico, la limpieza de PCR y la extracción en gel
KITS PARA PCR EXTRACT-N-AMP™
Los kits para PCR Extract-N-Amp™ son los primeros kits integrados de extracción y amplificación de ADN para muestras de sangre, tejidos y plantas. Estos innovadores kits proporcionan todos los reactivos necesarios para liberar rápidamente el ADN y amplificar las dianas de interés mediante PCR. Un nuevo método de extracción elimina la necesidad de prolongados procesos de digestión enzimática u homogeneización. Los kits incluyen también una mezcla ReadyMix™ para PCR de inicio en caliente especialmente formulada para la amplificación directa desde el extracto.
Características:
- Purificación y amplificación integradas
- Procesamiento simplificado de la muestra
- Los kits incluyen todos los reactivos, tampones patentados y enzimas necesarios para extraer y amplificar rápidamente las dianas de interés de una variedad de células y tejidos
- REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ contiene un colorante inerte que actúa como colorante de rastreo y permite la cómoda carga de la reacción de PCR en geles de agarosa para análisis
Recursos de productos relacionados
- Product Guide: Nucleic Acid Purification
Our diverse portfolio of products is guaranteed to get your DNA or RNA isolated, purified, and ready for amplification.
- Article: Extract-N-Amp™ Product Guide
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
- Article: GenElute™ Mammalian Genomic DNA Miniprep Kit Protocol
The GenElute™ Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.
- Article: GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit Protocol (NA2100, NA2110, NA2120)
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.
- Article: Genomic DNA Sample Purification and Quality Assessment
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
- Article: Impact of GenElute™-E Purification Method on Accuracy of DNA Quantitation and Downstream Enzymatic Processes
Evaluation of the purity of genomic DNA by UV spectrophotometry, gel electrophoresis, and downstream qPCR using GenElute™-E DNA purification kits.
- Article: GenElute™ Plant Genomic DNA Miniprep Kit Protocol (G2N10, G2N70, G2N350)
This article describes a simple and convenient procedure to isolate pure DNA from a variety of plant species using the GenElute™ Plant Genomic DNA Miniprep Kit.