Merck
Anticuerpos ZooMAb®
Nuestra plataforma de anticuerpos recombinantes ZooMAb® representa una generación completamente nueva de anticuerpos monoclonales recombinantes que ofrece la especificidad y la afinidad superiores de un anticuerpo monoclonal, la reproducibilidad de la tecnología recombinante y alternativas más ecológicas, incluida la sostenibilidad. Cada anticuerpo ZooMAb® se fabrica utilizando nuestro sistema de expresión recombinante patentado, purificado hasta homogeneidad y dispensado con precisión para producir una robusta y muy reproducible uniformidad entre lotes. Cada anticuerpo está validado para funcionar con fiabilidad en múltiples aplicaciones, entre ellas su aplicación más utilizada. Si desea más información sobre las revolucionarias ventajas de nuestra tecnología de anticuerpos recombinantes ZooMAb®, visite nuestra página de recursos técnicos ZooMAb® .
¿Necesita ayuda para encontrar el anticuerpo correcto para su aplicación?
Utilice nuestra herramienta de búsqueda Explorador de anticuerpos para ver y comparar los anticuerpos por clonalidad, aplicación, reactividad de la especie, conjugado, especie anfitriona y forma.
¿No encuentra lo que necesita?
Ofrecemos servicios de desarrollo por contrato de anticuerpos ZooMAb® destinados a generar anticuerpos para sus objetivos y aplicaciones deseados. Se beneficia de una extensa experiencia en el diseño y preparación de inmunógenos, el desarrollo y el cribado de anticuerpos, las pruebas específicas de cada aplicación y la fabricación de anticuerpos a una escala relevante para sus objetivos.
Para uso exclusivo en investigación. No indicado para procedimientos diagnósticos.
A menos que se indique lo contrario en las especificaciones de los productos, cualquier anticuerpo se vende sólo para investigación interna y no puede utilizarse para ningún otro fin, que incluya, entre otros, cualquier uso comercial, diagnóstico o terapéutico. Nuestros procesos de validación pertenecen sólo a usos de investigación y no confirman ni garantizan que nuestros anticuerpos puedan utilizarse para usos no autorizados, como se establece en el presente documento.
Tabla de calidad de los anticuerpos ZooMAb®
Calidad superior de los anticuerpos monoclonales de conejo
Nuestro primer grupo de anticuerpos ZooMAb® procede de conejos, que pueden producir una gran variedad de anticuerpos deseables contra inmunógenos “difíciles” en ratones, entre ellos moléculas pequeñas (compuestos de <600 kDa), péptidos y anticuerpos específicos para sitios de modificación postraduccional (PTM). Al reconocer con gran especificidad una mayor diversidad de epítopos por antígeno al nivel picomolar, los anticuerpos de conejo tienden a proporcionar excelentes resultados tanto en análisis convencionales como en aplicaciones de tinción. Si desea más información sobre las preguntas más frecuentes, visite nuestra página de preguntas frecuentes sobre los anticuerpos ZooMAb®.
Innovación galardonada
La plataforma de anticuerpos monoclonales recombinantes ZooMAb® recibió el premio al «Producto innovador del año 2020» de CiteAb, proveedor líder de datos de ciencias de la vida para citas y datos de mercado. Seguimos desafiando los límites para ayudarle a realizar su próximo gran descubrimiento, vial tras vial.
Multienvase de anticuerpos ZooMAb®
Ventajas de la tecnología de anticuerpos ZooMAb® en comparación con los anticuerpos tradicionales
  • Máxima estabilidad y comodidad
    Todos los anticuerpos ZooMAb® se suministran como un producto liofilizado, envasado individualmente para proporcionar estabilidad prolongada, envío más rápido y reducción al mínimo de los costes sin valor añadido en los que se suele incurrir durante la manipulación de los líquidos en la cadena de frío, incluido el embalaje con aislamiento térmico utilizado en el transporte. Por tanto, todos los anticuerpo ZooMAb® son excepcionalmente estables para permitir el transporte y el almacenamiento a temperatura ambiente si es preciso.
  • Sin conservantes
    Todos los anticuerpos ZooMAb® se suministran libres de biocidas como la azida sódica o conservantes de origen animal, como la seroalbúmina bovina (BSA), y acabados en una disolución salina simple tamponada con fosfato (PBS) con trehalosa. Con los anticuerpos ZooMAb®, las complicaciones derivadas de materiales potencialmente peligrosos o las restricciones de seguridad locales se reducen al mínimo y permiten su uso en aplicaciones in vivo e in vitro.
  • Sin compuestos de origen animal
    Cada anticuerpo ZooMAb®se produce sin dañar ni sacrificar animales. El sistema de expresión recombinante patentado elimina la necesidad de una ardua fusión celular y construcción de hibridomas, al tiempo que proporciona una mayor especificidad, afinidad y reproducibilidad que sus monoclonales homólogos.
  • Múltiples tamaños de envase para sus requisitos específicos
    Cada anticuerpo ZooMAb® es distribuido previamente en alícuotas de 25 µl equivalentes liofilizadas para maximizar la vida útil del producto. Por tanto, usted sólo compra lo que necesita y resuspende lo que vaya a utilizar para su investigación.
  • Uniformidad para cada aplicación
    Los anticuerpos ZooMAb® se producen por recombinación, se purifican y se predistribuyen en alícuotas para usted. Cada anticuerpo se analiza en nuestro propio laboratorio para un mínimo de 3 aplicaciones y se garantiza que funciona como usted espera en la transferencia Western, la inmunofluorescencia y otras aplicaciones comunes.
Manténgase en contacto y comparta sus comentarios
Utilice el práctico código QR impreso en cada etiqueta de producto ZooMAb® para encontrar información actualizada sobre las últimas incorporaciones a nuestra cartera de anticuerpos ZooMAb® y compartir su experiencia con estos productos. Nuestros anticuerpos ZooMAb® están diseñados y probados teniendo en cuenta sus requisitos y están respaldados por nuestra Garantía de anticuerpos. Respaldamos la calidad de nuestro producto con nuestra Garantía de anticuerpos. Si nuestro anticuerpo no funciona en las aplicaciones descritas en nuestra documentación, incluidas las listas de productos de nuestros sitios web, catálogos o fichas técnicas, emitiremos un crédito completo o un producto de anticuerpos de sustitución.