Merck
InicioProductosFabricación farmacéutica y biofarmacéuticaCromatografíaResinas para cromatografía de fase inversa / fase normal
Resinas para cromatografía de fase inversa / fase normal
Dos botellas de adsorbente de sílice PharmPrep® utilizadas en la purificación de péptidos y proteínas pequeñas, una más pequeña para aplicaciones a escala de laboratorio y otra más grande para uso a escala industrial, ambas con etiquetas azules que detallan su idoneidad para diversos requisitos de separación en los procesos de fabricación.
Nuestros adsorbentes y geles para cromatografía de gel de sílice ofrecen una amplia gama de opciones en función de sus requisitos de separación: tanto si necesita una reproducibilidad excelente y una resolución óptima, como si precisa un material más económico y versátil, nuestros productos de fase normal y fase inversa incluyen productos de gel de sílice para todas las escalas de fabricación.
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 32
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 32
Comparar
Referencia del producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Usted ha visto de 1 a 20 de 32 resultados
Página 1 de 2
Página 1 de 2
Recursos relacionados
  • Guide: Biochromatography Portfolio Guide
    Bulk Resin, Membranes and Prepacked Columns
  • Guide: Chromatography Product Selection Guide
  • Datasheet: PharmPrep® P Sorbent
    PharmPrep™ P Sorbent is a new silica sorbent with spherical particles available in two sizes: 10 and 20 µm. It is designed for the polishing step of peptides, biopharmaceuticals, and pharmaceutical APIs. Produced by spray drying, it ensures consistent batch-to-batch purification and regulatory compliance.
  • Datasheet: LiChroprep® Sorbent
    Preparative chromatography efficiently purifies valuable compounds, delivering high purity levels rapidly and economically. Our surface-modified silica sorbents, like LiChroprep®, are designed to meet specific manufacturing needs and offer good separation performance and stability at a reasonable cost.
Adsorbentes cromatográficos de fase inversa
El adsorbente PharmPrep® P RP se utiliza para la purificación eficiente de péptidos pequeños como la insulina y otros API, entre ellos los antibióticos y las hormonas. Estos adsorbentes también están disponibles en columnas de acero inoxidable precargadas.
Los adsorbentes LiChroprep® RP proporcionan una separación rápida, eficaz y reproducible en los procesos de purificación de péptidos.
Adsorbentes cromatográficos de fase normal
Nuestros productos PharmPrep® P Si y LiChroprep® Si son idóneos para la purificación rentable y fiable de los API biofarmacéuticos y farmacéuticos.
Geles de sílice normalizado
Nuestros geles de sílice normalizado se utilizan ampliamente para purificar compuestos de gran valor en cantidades de toneladas. Estos geles de sílice se producen para procesos de adsorción y cromatografía y están disponibles en varios tamaños de partículas y tamaños de envase de 500 g a 400 kg.
El gel de sílice 60 es una matriz de gel de sílice de forma irregular ideal para procesos de adsorción sencillos y cromatografía en fase normal.
Adsorbentes multifuncionales
El óxido de aluminio, disponible con diámetros de poro de 6 mm, 9 mm y 15 mm, es un adsorbente versátil para cromatografía preparativa. El óxido de aluminio exhibe una mayor estabilidad al pH que el gel de sílice, especialmente en el rango alcalino.
El óxido de aluminio 90 normalizado es un adsorbente de polaridad media y se utiliza con frecuencia cuando se requieren las propiedades de intercambio catiónico de la alúmina básica. Puede utilizarse como alternativa al carbono activado.
El silicato Florisil® es un gel de silicato de magnesio polar muy selectivo, idóneo para la separación de esteroides, alcaloides y antibióticos.