Merck
Reactivos y sustratos de inmunodetección
Sustratos de inmunoelectrotransferencia quimioluminiscente Immobilon® Forte, Crescendo y Classico
En la inmunoelectrotransferencia o transferencia Western, el factor más importante para determinar el éxito de los experimentos es la calidad de los reactivos utilizados. Ofrecemos una gama de reactivos para transferencia Western preoptimizados para funcionar de forma sinérgica y proporcionar fuertes señales específicas así como un bajo fondo para ayudarle a producir rápidamente resultados con calidad para publicación.
Más información sobre
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 39
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 39
Comparar
Referencia del producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Usted ha visto de 1 a 20 de 39 resultados
Página 1 de 2
Página 1 de 2
Recursos de productos relacionados
Reactivos bloqueantes
El bloqueo de los sitios de membrana no ligados evita la unión inespecífica de anticuerpos que puede producir un elevado ruido de fondo. La leche tradicional, la gelatina y otros bloqueantes proteicos son eficaces para muchas aplicaciones de transferencia, pero pueden reducir la sensibilidad o la detección al enmascarar la señal o interferir en la detección de dianas proteicas específicas. Los reactivos de cancelación de ruido Immobilon®Block consisten en disoluciones tampón sin proteínas listas para usar optimizadas para reducir los niveles de ruido de fondo cuando se utiliza detección quimioluminiscente, fluorescente o de fosfoproteínas.
Guía de selección de reactivos bloqueantes de la inmunoelectrotransferencia
Si quiere…
Utilice...
Para transferencias quimioluminiscentes
Para transferencias colorimétricas
Para transferencias fluorescentes
Suministrado como
Para amplificar su señal de anticuerpos con proteínas de origen vegetal
Potenciador de señal Immobilon (WBSH0500)
Lista para usar
Un bloqueante sin proteínas optimizado para la detección quimioluminiscente
Immobilon Block-CH (WBAVDCH01)
El mejor
No
Lista para usar
Un bloqueante sin proteínas optimizado para la detección fluorescente
Immobilon Block-FL (WBAVDFL01)
No
No
El mejor
Lista para usar
Un bloqueante sin proteínas optimizado para la detección de fosfoproteínas
Immobilon Block-PO (WBAVDP001)
Lista para usar
Un bloqueante con proteínas no de mamíferos
Bloqueante acuático, plasma de salmón (558300)
No
Lista para usar
Un bloqueante optimizado para conjugados de HRP
Western Blocker Solution (W0138)
No
Lista para usar
Cantidad a granel de leche desnatada en polvo
Reactivo de bloqueo de inmunoblot (20-200)
No
Polvo a granel
Leche en polvo desnatada pretamponada
Disolución salina tamponada con fosfato con leche desnatada en polvo 5% (P4739)
No
Polvo predosificado
Personalizar la concentración de bloqueante para
muestras no biotiniladas
Caseína soluble en álcali al 5% (70955)
Disolución concentrada
Bloqueante sin proteínas optimizado para sistemas de detección de avidina-biotina
ChemiBLOCKER (2170)
No
Disolución concentrada
Bloquear muestras de proteínas y ácidos nucleicos en membranas de nitrocelulosa o nailon
Tampón bloqueante de gelatina (G7663)
Polvo a granel
Conjugados de estreptavidina y anticuerpo secundario
Los métodos modernos de inmunodetección se basan en la detección ligada a enzimas utilizando estreptavidina o anticuerpos secundarios unidos covalentemente a enzimas como la peroxidasa de rábano picante (HRP) o la fosfatasa alcalina (AP). La enzima conjugada cataliza la degradación de sustratos específicos, lo que produce la generación de señales. Se dispone de una variedad de conjugados de estreptavidina, proteína A, proteína G y anticuerpos secundarios para la transferencia Western. También ofrecemos una amplia selección de sustratos de la HRP y la AP para la detección quimioluminiscente, cromógena y quimiofluorescente en la inmunotransferencia.
SUSTRATOS QUIMIOLUMINISCENTES PARA TRANSFERENCIA WESTERN
Los sustratos Immobilon® de la HRP para la detección quimioluminiscente proporcionan una mayor sensibilidad para transferencias más cuantitativas, lo que reduce los costes al permitirle disminuir la concentración de anticuerpos utilizados para la detección. Elija entre una cartera de sustratos Immobilon® con diversas sensibilidades en prácticos formatos listos para usar o de dos componentes para optimizar la detección en su transferencia Western.
  • Los sustratos quimioluminiscentes Immobilon®Classico, Crescendo y Forte constan de una familia de reactivos premezclados listos para usar para la detección basada en la peroxidasa que se ofrece en una gama de sensibilidades para proporcionar relaciones señal-fondo óptimas en un espectro de concentraciones de la proteína deseada. Límites de detección:
    • Immobilon®Classico: ~ 6 pg de la proteína deseada
    • Immobilon® Crescendo: ~ 1-3 pg de la proteína deseada
    • Immobilon® Forte: ~ 400 fg de la proteína deseada
  • Los sustratos Immobilon® Western HRP, Immobilon® ECL Ultra e Immobilon® Ultraplus Western ofrecen una sensibilidad excepcional y una larga vida útil de la señal en formatos de 2 componentes estándar. Estas formulaciones permiten el uso de disoluciones de anticuerpos primarios más diluidas para la detección mediante inmunotransferencia. Límites de detección:
    • Sustrato de la HRP Immobilon® Western: ~ 400 fg de la proteína deseada
    • Sustrato Immobilon®ECL Ultra: rango bajo de femtogramas
    • Sustrato Immobilon® ECL Ultraplus Western Blot HRP: rango bajo de femtogramas
Sensibilidad relativa de los sustratos de la HRP quimioluminiscente Immobilon®
Dilución doble que muestra la sensibilidad relativa de los sustratos quimioluminiscentes Immobilon® para la inmunoelectrotransferencia (Western bloting): Classico (menor sensibilidad), Crescendo, Forte, Ultra y Ultraplus (la mayor sensibilidad).
Figura 1.Se ejecutó una serie de dilución doble de lisado de células A431 [12-110] a partir de 4 μg de proteína en geles mPAGE® al 10% [MP10W15] en tampón MOPS [MPM0PS] a 200V durante 25 minutos. La proteína se transfirió a la membrana Immobilon®-P [IPVH00010] durante 1 hora en el tampón de transferencia mPAGE® [MPTRB] con etanol al 10%. La inmunodetección de la proteína HH3 (15 kDa) se realizó con anticuerpos anti-HH3 de conejo [H0164] y anti-conejo de cabra [AP132P] en las diluciones indicadas. Las membranas se incubaron con los reactivos ECL indicados durante 5 minutos y las imágenes se tomaron con una exposición de 30 segundos en el sistema Bio-Rad® ChemiDoc.
Los reactivos de detección de electroquimioluminiscencia (ECL) Cytiva™ Amersham™ utilizan una detección mejorada de la HRP basada en el luminol, con diferentes formulaciones disponibles destinadas a cubrir diferentes necesidades de aplicación de la transferencia Western. 
  • Se recomiendan los reactivos de detección de la transferencia Western mediante ECL Cytiva Amersham™ para las aplicaciones confirmatorias de la inmunoelectrotransferencia.
  • El reactivo de detección de la transferencia Western Cytiva Amersham™ ECL Prime permite la detección de proteínas muy abundantes y poco abundantes en la misma aplicación.
  • Los reactivos de detección de la transferencia Western Cytiva Amersham™ ECL Select ofrecen una gran sensibilidad incluso cuando se utilizan anticuerpos primarios y secundarios diluidos.
  • El reactivo de detección de la transferencia Western Cytiva Amersham™ ECL Start se desarrolló para la detección quimioluminiscente de proteínas de expresión media y alta.
SUSTRATOS CROMÓGENOS PARA TRANSFERENCIA WESTERN
En la detección cromógena se utiliza una enzima conjugada con peroxidasa (por ejemplo, HRP) o fosfatasa alcalina (AP) para catalizar una reacción que produce el depósito de un precipitado coloreado insoluble para su detección. Nuestros sustratos cromógenos para transferencia Western están disponibles en forma de disolución, polvo y comprimido para proporcionar opciones flexibles de almacenamiento y uso.
  • Los comprimidos SIGMAFAST™ DAB  (sustrato cromógeno de la HRP) están compuestos por un sustrato precipitante colorimétrico que produce un color marrón tras la reacción con la peroxidasa de rábano picante y pueden disolverse en agua para preparar una disolución tamponada lista para usar para detección mediante inmunotransferencia.
  • Los BCIP/NBT (azul/morado) y BCIP/TNBT (azul/marrón)Single Reagent (sustratos cromógenos de la AP) son sustratos colorimétricos muy sensibles de la fosfatasa alcalina.
  • El sustrato de membrana de la HRP de un componente TMB mejorado (sustrato cromógeno de la HRP) es un sustrato colorimétrico de un solo componente que da lugar a un producto de color azul oscuro.
Sustrato
Color
Enzima
Sensibilidad
BCIP/NBT
Azul/morado
AP
Elevada
TR rojo rápido (4-cloro-2-metilbencenodiazonio)
Rojo/ naranja
AP
Elevada
DAB (3,3’-diaminobencidina)
Marrón
HRP
Media
TMB (3,3′, 5,5’-tetrametilbencidina)
Azul oscuro
HRP
Elevada
CN (4-cloro-1-naftol)
Azul/morado
HRP
Baja
Potenciadores de la señal
  • El potenciador de la señal Immobilon® está diseñado para ser utilizado en aplicaciones de transferencia Western cuando se observa una intensidad de señal baja. La mejora de la reacción anticuerpo-antígeno puede producir un aumento de 2 a 10 veces en la intensidad de la señal. El potenciador de la señal Immobilon® es compatible con membranas de PVDF y de nitrocelulosa y puede utilizarse con métodos de detección cromógenos, quimioluminiscentes y fluorescentes.
  • El kit potenciador de la inmunorreacción SignalBoost™ está diseñado para mejorar la señal quimioluminiscente o colorimétrica deseada en membranas de nitrocelulosa o de PVDF
Reactivos y kits para deshibridación y producción de nuevas sondas
Los reactivos de deshibridación y producción de nuevas sondas están especialmente formulados para eliminar rápida y eficazmente los anticuerpos de las transferencias Western sin afectar de manera significativa a las proteínas inmovilizadas.
  • Los reactivos ReBlot™ Plus retiran con eficacia las membranas probadas de los anticuerpos unidos. Los reactivos ReBlot™ Plus están disponibles en formulaciones suaves y fuertes.