Merck
Vitamina B9 folato
La imagen representa un vaso transparente que contiene una gran hoja verde, rodeado de pastillas y cápsulas dispersas sobre un fondo verde azulado. Una de las cápsulas está abierta, revelando su contenido en polvo.
SIGUIENTE NIVEL DE LOS FOLATOS CON LA INNOVADORA SAL MONOSÓDICA COMO CONTRAINION
El folato, también conocido como vitamina B9, desempeña un papel importante en muchas funciones fisiológicas, como la división celular, la salud del ADN y la expresión génica. El folato está naturalmente presente en cantidades limitadas en algunos alimentos, se agrega a otros y está disponible como suplemento alimenticio. Dado que el folato no es producido por el cuerpo humano, debe ser tomado de las fuentes alimenticias.
Como líder de la industria para la producción comercial de folatos reducidos, nuestros folatos sirven tanto a la industria nutracéutica como a la industria farmacéutica. Nuestros folatos de gran calidad se fabrican conforme a la directriz ICH Q7 de cGMP y están respaldados por una asistencia normativa específica en todo el mundo.
Visión general de la sección
Productos
Lo sentimos, se ha producido un error inesperado
Network error: Failed to fetch
Recursos de productos relacionados
Comparación del folato con el ácido fólico
El ácido fólico, un compuesto sintético que no se encuentra en la naturaleza, se utiliza en programas de enriquecimiento y complementación alimenticia. Para ser utilizado por el organismo, el ácido fólico debe ser metabolizado a través de una serie de conversiones en 5-metiltetrahidrofolato (5-MTHF), la forma biodisponible de folato que se encuentra en la sangre. Después de consumir ácido fólico, un poco del ácido fólico no metabolizado (UMFA) permanece en la circulación. El 5-MTHF no induce un aumento en el plasma del ácido fólico no metabolizado (UMFA), que se ha asociado con el riesgo de cáncer 1,2 y trastornos del espectro autista3.
El metilfolato es una alternativa central al ácido fólico
El 5-metilfolato (5-MTHF) es la forma biológicamente activa de la vitamina B9 folato. El 5-metilfolato está directamente biodisponible y, por lo tanto, es fácil de utilizar para el organismo. El ácido fólico es un compuesto sintético que no se encuentra en la naturaleza, sino que se utiliza en programas de enriquecimiento y suministro de complementos alimenticios, lo que sin embargo conlleva varias limitaciones.
Para ser utilizado por el organismo, el ácido fólico sintético debe ser metabolizado a través de una serie de conversiones en 5-MTHF, la forma biodisponible necesaria para la conversión del aminoácido homocisteína en la metionina esencial. El organismo utiliza la metionina para producir proteínas y otros compuestos importantes4.
El metilfolato es la forma preferida de folato para el organismo y la forma más fácil de conseguir una ingesta equilibrada de folato. Después de todo, hasta el 25 %5 de una población puede portar un polimorfismo MTHF que le impide procesar a la forma biodisponible el ácido fólico suministrado a través de suplementos alimenticios. Los polimorfismos MTHFR se han relacionado también con el aumento del riesgo de varias patologías, como el cáncer6. Para quienes tienen este polimorfismo, complementar la dieta con ácido fólico será ineficaz y acabará induciendo la presencia de niveles críticos circulantes de ácido fólico no metabolizado en el organismo. Para ellos y otros, el metilfolato sirve como primera opción y la forma más fácil de lograr una ingesta equilibrada y biológicamente activa de folato.
Experiencia en la producción de folatos
Con más de 70 años de experiencia en la producción de folatos de gran pureza, ofrecemos una cartera completa de folatos reducidos para aplicaciones farmacéuticas y nutricionales. Explore nuestras capacidades de folatos a continuación y póngase en contacto con nosotros para encontrar el folato adecuado para su trabajo.
BENEFICIOS DEL FOLATO
A lo largo de la vida, desde la concepción hasta la edad adulta, es esencial tener concentraciones suficientes de folato s para reducir el riesgo de anomalías del crecimiento y del nacimiento durante el embarazo y para promover la salud del sistema nervioso, cardiovascular, gastrointestinal u óseo.
La insuficiencia de folato está causalmente relacionada con varias enfermedades, la más conocida de las cuales es la anemia. Bajas concentraciones de folato están relacionadas también con complicaciones y mal pronóstico durante el embarazo, como los defectos del tubo neural. La carencia de folato puede afectar al crecimiento y el desarrollo de los lactantes y los niños, puede causar esterilidad en hombres y mujeres, y se ha relacionado con el riesgo de accidente cerebrovascular, demencia, depresión y fracturas óseas en los ancianos, así como enfermedades cardiovasculares e hígado graso.
Nutrición alternativaNutrición alternativaAnemiaAnemiaAutismoAutismoCáncerCáncer
Sistema cardiovascularSistema cardiovascularFunción cognitiva / DepresiónFunción cognitiva / DepresiónSalud ósea de los ancianosSalud ósea de los ancianosAlimentos infantilesAlimentos infantiles
Nutrición (par)enteralNutrición (par)enteralEmbarazo / lactanciaEmbarazo / lactanciaSalud reproductivaSalud reproductivaNutrición deportivaNutrición deportiva
CARTERA DE FOLATOS
Arcofolin®
Arcofolin® es el estándar más reciente de innovación para el enriquecimiento con folatos. Como la sal monosódica del ácido L-5-metiltetrahidrofólico (L-5-MTHF), Arcofolin® es la forma pura y cristalina de los folatos naturales predominantes.
Conseguir una ingesta suficiente de folato puede ser difícil. Al perderse grandes cantidades de folato nativo durante el procesamiento y el cocinado, los seres humanos requieren el enriquecimiento con folato. El enriquecimiento con Arcofolin® es fundamental para lograr una ingesta equilibrada de folato y proteger de los riesgos para la salud asociados a las bajas concentraciones de folato. Cuando se trata de folatos, con Arcofolin®, no puede ser mejor
Los beneficios del L-5-metiltetrahidrofolato Arcofolin® son:
 CaracterísticaBeneficios
Único
  • Contraión patentado protegido por IP
  • Patrones normativos de gran calidad y visión de futuro líderes del sector
  • Protección contra competidores genéricos; oferta exclusiva
  • cGMP; minimiza los riesgos y acelera el proceso de comercialización
Actividad mejorada
  • Forma activa directamente biodisponible
  • Aumento de la hidrosolubilidad (↑25%)
  • Estabilidad mejorada durante el almacenamiento y la manipulación
  • Sin pasos metabólicos extra en la absorción, superior al ácido fólico
  • Formulación más sencilla para una producción y eficacia analítica mejores
  • Conservar a temperatura ambiente durante 36 meses
Puro
  • Gran pureza, >91% de folato activo
  • Ensayo alto y estable
  • Potencia de folato más deseada que proporciona un valor mejorado
  • Menos pruebas de mercancías entrantes
Metafolin®
Metafolin®, parte de nuestra cartera de metilfolatos, ofrece una alternativa más biodisponible del ácido fólico en forma de nuestra sal de calcio fabricada heredada del ácido L-5-metiltetrahidrofólico. Producida bajo condiciones de cGMP con altos niveles de calidad, Metafolin® tiene un amplio historial normativo y amplio uso en la industria desde su introducción en 2001. Cumple con las especificaciones de la Farmacopea de los Estados Unidos (USP).
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre cómo los metilfolatos biodisponibles pueden beneficiar su trabajo en el enriquecimiento nutricional.
API Folatos
Folinato cálcico
Nuestras ofertas de folinato de calcio se producen bajo condiciones de cGMP con una intensa supervisión normativa. Ofrecemos dos formas de folinato de calcio:
El folinato de calcio tiene tres aplicaciones clínicas principales:
  1. Tratamiento de primera línea para el cáncer colorrectal: en combinación con los antineoplásicos 5- fluorouracilo (5-FU), irinotecán, cisplatino u oxaliplatino, y sus derivados. El folinato de calcio es un modulador del 5-FU y aumenta su eficacia en la quimioterapia del cáncer;
  2. Tratamiento de ciertas enfermedades neoplásicas, psoriasis intensas y artritis reumatoide en adultos como tratamiento de rescate para reducir los efectos secundarios tóxicos de dosis intermedias o altas de metotrexato;
  3. Tratamiento de la anemia causada por carencia de folato
Nuestro folinato cálcico se produce bajo condiciones de cGMP con elevados niveles de calidad y cumple con especificaciones que son más estrictas que las requeridas por la Farmacopea Europea o EE.UU. Además, mantenemos un U.S. Drug Master File (DMF), un certificado de idoneidad (CEP) y un documento técnico común (CTD) en Japón. Tenemos también a su disposición otros documentos como un certificado Kosher, no-GMO o TSE, entre otros.
Levofolinato de calcio pentahidrato
Como primera empresa mundial en producir levofolinato cálcico pentahidratado, (6S)-5-ácido formitetrahidrofólico, sal de calcio, en cantidades comerciales, estamos comprometidos a suministrar la mayor calidad del producto. Producido bajo condiciones cGMP con elevados niveles de calidad. Además, mantenemos un U.S. Drug Master File (DMF), un certificado de idoneidad (CEP) y un documento técnico común (CTD) en Japón. Tenemos también a su disposición otros documentos como un certificado Kosher, no-GMO o TSE.
Colaboraciones en la investigación de folato
Como líder de la industria para la producción comercial de folatos reducidos, continuamos evolucionando e innovando. Colaboramos con institutos de investigación y universidades líderes y propiciamos la investigación con folatos de alta calidad. Póngase en contacto con nosotros para comentar las oportunidades de colaboración experimental.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información 
Proporcione el texto introductorio para su página de formulario web
Hablemos sobre cómo nuestros folatos pueden beneficiar su trabajo nutracéutico o farmacéutico.
Los campos indicados con un * son obligatorios.
Referencias bibliográficas
1.
Troen AM et al. J Nutr. 2006; 136(1): 189–94;. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16365081/
2.
Paniz C et al. J Nutr. 2017; 147(9): 1677–1685;. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28724658/
3.
Raghavan R et al. Am J Clin Nutr. 2020; 112(5):1304–1317;. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32844208/
5.
Hickey SE et al. Genet Med. 2013 Feb;15(2):153. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23288205/
6.
Petrone I et al. MTHFR C677T and A1298C Polymorphisms in Breast Cancer, Gliomas and Gastric Cancer: A Review. Genes (Basel). 2021;12(4):587. Published 2021 Apr 17. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33920562/