Fabricación de vacunas de ADN plasmídico
Proceso de producción de vacunas de ADN plasmídico
El ADN plasmídico (ADNp) es un componente importante de los tratamientos con vectores víricos. Estas moléculas de ADN circular pueden utilizarse como el transgén terapéutico para codificar la cápside del virus o como vacuna en sí mismas. Las vacunas de ADN han sido aprobadas para su uso en animales y se han desarrollado contra el virus SARS-CoV-2. El ADNp también se utiliza como material de partida para las vacunas de ARNm.
La fabricación de ADNp presenta varios desafíos. La producción adolece de una baja productividad de fermentación microbiana. Además, el proceso de purificación se complica por el hecho de que el lisado bacteriano es muy viscoso y contiene contaminantes con propiedades similares a las del ADNp, lo que produce baja resolución de la separación. Estos desafíos pueden superarse con el uso de una plataforma integral que consta de tecnologías avanzadas de un solo uso.
Artículos técnicos relacionados
- La tecnología del ARNm ofrece versatilidad terapéutica; sus sistemas de administración inducen la producción de proteínas para diversas aplicaciones.
- An overview of the cell harvest, lysis, neutralization, and clarification steps used for pDNA purification along with case study and practical advice.
- Free eBook outlines plasmid DNA manufacturing process and downstream purification challenges for various applications.
- Cost Modeling Vaccine Manufacturing: Estimate Production Costs for mRNA and other Vaccine ModalitiesA custom-designed cost model is used to explore the economics of vaccine manufacturing across several different modalities including mRNA. The model enables greater process understanding, simulates bottlenecks, and helps to optimize production efficiency.
- Influenza vaccines are commonly made using egg-based and cell-based manufacturing strategies. Find step-by-step information on the manufacturing process for each method.
- This page answers all the frequently asked questions related to our Eshmuno® Fit custom affinity resin development services.
- Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
- This technical article breaks down the steps of upstream and downstream bioprocessing and formulation of virus-like particle vaccines.
- Ver todo (9)
Aceleración del tiempo hasta la fase clínica a la vez que se aumenta la productividad upstream
El ADNp representa varios desafíos que pueden superarse con tecnologías de recolección y clarificación celular avanzadas de un solo uso. La centrifugación o la microfiltración TFF (MF-TFF) se utilizan para eliminar el caldo de fermentación gastado, mientras que los filtros de profundidad han demostrado un rendimiento excelente en una amplia gama de condiciones para la clarificación.
Consecución de los objetivos de rendimiento y eficiencia con una potente depuración de impurezas
El intercambio aniónico (AEX) ha demostrado una potente depuración de proteínas, ARN, gDNA y endotoxinas. Por otra parte, las isoformas plasmídicas son muy difíciles de separar con intercambio iónico. En este caso, puede utilizarse cromatografía de interacción hidrófoba (HIC), que está bien situada después del AEX debido a la elevada concentración de eluidos salinos.
Maximización de la recuperación downstream
La purificación del ADNp es compleja. Requiere una combinación de TFF y cromatografía. La TFF puede colocarse entre las etapas de clarificación y cromatografía, donde las impurezas residuales pueden lavarse mediante diafiltración y el ADNp concentrarse para cromatografía. Para la purificación cromatográfica pueden utilizarse tanto resinas como membranas. Las resinas ofrecen instalaciones flexibles y una buena selectividad, mientras que las membranas ofrecen una gran capacidad de adsorción y caudales elevados.
Garantía de la seguridad del paciente
Una vez purificado y formulado, el ADNp debe esterilizarse mediante filtración para garantizar la seguridad del paciente. Si bien este paso puede parecer una operación relativamente sencilla, la filtración del ADNp puede ser difícil debido al gran tamaño de los plásmidos, la gran viscosidad de la disolución y la retención bacteriana para las formulaciones adyuvantes. Deben considerarse muchos parámetros del proceso para optimizar la filtración de grado esterilizante, entre ellos, la concentración salina, el tamaño del plásmido, la pureza y la concentración del plásmido.
Clarificación
Consiga una clarificación eficiente y robusta para maximizar el éxito de sus operaciones de purificación downstream reduciendo los valores de impurezas y partículas.
- Clarificación primaria/secundaria con filtros de profundidad Millistak+® HC POD
- Clarificación primaria con filtros de profundidad Clarisolve®
- Clarificación secundaria con cartuchos de filtración Milligard®
- Clarificación secundaria con cartuchos de filtración Polysep™ II
- Solución Mobius® FlexReady para clarificación a gran escala
Donwstream - Filtración de flujo tangencial
Consiga los objetivos de rendimiento, eficiencia y recuperación del ADNp al tiempo que garantiza una eliminación potente de impurezas
Disoluciones tampón y medios para cultivo celular líquido en bioprocesos
Ofrecemos las prestaciones de esterilización de líquidos mediante filtración de la mayor calidad del sector, suministrando medios de cultivo celular, tampones y productos CIP y SIP listos para usar de instalaciones GMP de todo el mundo para optimizar su producción biofarmacéutica.
Cromatografía downstream
Aborde y supere cualquier desafío de purificación cromatográfica del ADNp en su proceso downstream para lograr mayores productividad, eficiencia y velocidad.
- Disoluciones tampón y ajustadores del pH
- Cromatografía en membrana con membrana para cromatografía Natrix® Q Pilot
- Cromatografía por captura conNatrix® Q Recon Mini
- Cromatografía de captura y/o purificación con resinas para cromatografía Fractogel® EMD DEAE
- Cromatografía de captura y/o purificación con resinas para cromatografía Fractogel® EMD DMAE
Formulación, filtración esterilizante y acabado de llenado
Garantice la seguridad del paciente con un proceso de esterilización por filtración fiable y robusto
Software de análisis y tecnología PAT
La tecnología analítica de procesos (PAT) y el software de análisis se pueden utilizar para incorporar la calidad en los procesos de fabricación de vacunas de subunidades de proteínas mediante la supervisión y el control de los procesos en línea y en tiempo real.
Servicios de producto
Ofrecemos una variedad de servicios de producto para satisfacer las demandas que su trabajo requiere, desde instalación de sistemas y equipos, cualificación de sistemas, servicios de validación, planes de mantenimiento y servicio, capacitación y servicios especializados.
Recursos relacionados
- Nota de aplicación: Cell Harvest, Lysis, Neutralization & Clarification of Plasmid DNA
- Nota de aplicación: Tangential Flow Filtration (UF/DF) of Plasmid DNA
- Nota de aplicación: Chromatographic Purification of Plasmid DNA
- Nota de aplicación: Sterilizing Grade Filtration Unit Operations for Plasmid DNA Processes
- Libro blanco: Designing a Plasmid DNA Downstream Purification Process, for mRNA
- Seminario virtual: Scalable Purification of Plasmid DNA for use in Vaccine Manufacturing
- Seminario virtual: Diseño eficaz y eficiente de un proceso de purificación downstream de ADN plasmídico
- Nota de aplicación: Scalable Purification of Plasmid DNA – Strategies & Considerations for Vaccine and Gene Therapy Manufacturing